Przejdź do
O3880
Sodium oleate
≥95% (capillary GC)
Synonim(y):
cis-9-Octadecenoic acid sodium salt, Oleic acid sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
473,00 zł
402,05 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3250,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6390,00 zł
5431,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COONa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
304.44
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-591-0
Beilstein/REAXYS Number:
4046357
MDL number:
eCl@ss:
38100201
402,05 zł
Cena katalogowa473,00 złZaoszczędź 15%
Rabat tylko przez Internet
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Olea europaea
Quality Segment
assay
≥95% (capillary GC)
form
powder
mp
232-235 °C (lit.)
functional group
ester
lipid type
unsaturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC([O-])=O
InChI
1S/C18H34O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/b10-9-;
InChI key
BCKXLBQYZLBQEK-KVVVOXFISA-M
Application
Oleic acid is used to investigate effects on apolipoprotein B synthesis, degradation and secretion in cultured cells.
Biochem/physiol Actions
Activates protein kinase C in hepatocytes.
Oleic acid increases hepatic secretion of apolipoprotein B100 in hepatocyte cell lines and in mice . Oleic acid inhibits apolipoprotein B100 secretion at higher physiologic doses .
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
26125FLUH99CED2A2O7501
description
≥95% (capillary GC)
description
≥82% (fatty acids), powder
description
-
description
≥99%
biological source
Olea europaea
biological source
-
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
assay
≥95% (capillary GC)
assay
≥82% (fatty acids)
assay
-
assay
≥99%
functional group
ester
functional group
ester
functional group
-
functional group
ester
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
ambient
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium oleate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)