Przejdź do
O4876
Oligomycin
from Streptomyces diastatochromogenes, ≥90% total oligomycins basis (HPLC), powder, antibiotic
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
608,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2250,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6020,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
10 920,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Beilstein/REAXYS Number:
7615308
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥90% total oligomycins basis (HPLC)
Form:
powder
608,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Oligomycin from Streptomyces diastatochromogenes, ≥90% total oligomycins basis (HPLC)
Quality Segment
assay
≥90% total oligomycins basis (HPLC)
form
powder
antibiotic activity spectrum
fungi
mode of action
enzyme | inhibits
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C45H74O11/c1-12-34-17-15-13-14-16-27(4)42(51)44(11,53)43(52)32(9)40(50)31(8)39(49)30(7)38(48)26(3)18-21-37(47)54-41-29(6)35(20-19-34)55-45(33(41)10)23-22-25(2)36(56-45)24-28(5)46/h13-15,17-18,21,25-36,38,40-42,46,48,50-51,53H,12,16,19-20,22-24H2,1-11H3/b14-13+,17-15-,21-18+
InChI key
MNULEGDCPYONBU-ZUSSGZTJSA-N
General description
Chemical structure: macrolide
Application
Oligomycin from Streptomyces diastatochromogenes is used:
  • in the inhibition of mitochondrial ATP production Leigh syndrome (LS) cells.
  • in ATP-linked respiration and maximal capacity respiration assay in astrocytes.
  • in measurement of oxygen consumption rate (OCR) and extracellular acidification rates in breast cancer cell lines.
Biochem/physiol Actions
Oligomycin belongs to the macrolide group of antibiotics. It inhibits mitochondrial ATP-synthase enzyme and phosphoryl group transfer. Oligomycin interacts with ATP synthase subunit-c in the Fo portion and impairs proton transport.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
495455A8674S6942
description
≥90% total oligomycins basis (HPLC)
description
A mixture of A, B, and C isomers.
description
-
description
Ready Made Solution, 1 mM in DMSO (100 μg/214 μL)
assay
≥90% total oligomycins basis (HPLC)
assay
≥90% (mixture of A, B, and C isomers, HPLC)
assay
-
assay
>98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mode of action
enzyme | inhibits
mode of action
-
mode of action
enzyme | inhibits
mode of action
enzyme | inhibits
antibiotic activity spectrum
fungi
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
fungi
antibiotic activity spectrum
fungi
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the molecular weight of this compound mixture
    1 answer
    1. This product is a mixture of oligomycin's A, B, and C. The molecular weight of each is as follows: :
      Oligomycin A = 791 g/mol (approximately 65%)
      Oligomycin B = 805.1 g/mol (amount not determined)
      Oligomycin C = 775.1 g/mol (amount not determined)
      Please see the link below to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/165/401/o4876pis.pdf