Przejdź do
O5250
D-Ornithine monohydrochloride
~98%
Synonim(y):
(R)-2,5-Diaminopentanoic acid monohydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
357,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H12N2O2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.62
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
240-729-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4153339
357,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
D-Ornithine monohydrochloride, ~98%
assay
~98%
Quality Segment
form
powder
color
white
mp
239 °C
SMILES string
Cl[H].NCCC[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H/t4-;/m1./s1
InChI key
GGTYBZJRPHEQDG-PGMHMLKASA-N
Biochem/physiol Actions
D-Ornithine cleave proteins at cysteine residues.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)