Przejdź do
O6754
1-Oleoyl-2-acetyl-sn-glycerol
≥97% (TLC), oil
Synonim(y):
(9Z)-9-Octadecenoic acid (2S)-2-(acetyloxy)-3-hydroxypropyl ester, 1-(cis-9-Octadecenoyl)-2-acetyl-sn-glycerol, 2-Acetyl-1-oleoyl-sn-glycerol, DG(18:1(9Z)/2:0/0:0), OAG
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
828,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1840,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3260,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H42O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
398.58
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8168731
828,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥97% (TLC)
form
oil
solubility
ethanol: 20 mg/mL (lit.)(lit.), DMSO: soluble (lit.)(lit.)
functional group
ketone
lipid type
neutral glycerides
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC[C@H](CO)OC(C)=O
InChI
1S/C23H42O5/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23(26)27-20-22(19-24)28-21(2)25/h10-11,22,24H,3-9,12-20H2,1-2H3/b11-10-/t22-/m0/s1
InChI key
PWTCCMJTPHCGMS-YRBAHSOBSA-N
Gene Information
human ... PRKCA(5578)
Biochem/physiol Actions
1-Oleoyl-2-acetyl-sn-glycerol is a synthetic, cell permeable diacylglycerol analog. It is often used as an activator of calcium-dependent protein kinase C (PKC).
Disclaimer
Some isomerization may occur during storage or in solution.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
495414800100O800100C
description
≥97% (TLC), oil
description
Cell-permeable diacylglycerol analog that activates Ca2+-dependent protein kinase C.
description
1-oleoyl-2-acetyl-sn-glycerol, neat oil
description
1-oleoyl-2-acetyl-sn-glycerol, chloroform
functional group
ketone
functional group
-
functional group
-
functional group
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
assay
≥97% (TLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
>99% (TLC)
assay
>99% (TLC)
solubility
ethanol: 20 mg/mL (lit.)(lit.), DMSO: soluble (lit.)(lit.)
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble
solubility
-
solubility
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
oil
form
oil
form
liquid
form
liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Oleoyl-2-acetyl-sn-glycerol
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)