Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1690,00 zł 1436,50 zł |
Informacje o tej pozycji
1436,50 zł
Cena katalogowa1690,00 złZaoszczędź 15%Quality Segment
assay
≥93% (HPLC)
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC[C@H](C)C1NC(=O)[C@H](Cc2ccc(OC)cc2)NC(=O)CC3(CCCCC3)SSC[C@H](NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC1=O)C(=O)N4CCC[C@H]4C(=O)N[C@@H](CCCN)C(=O)NCC(N)=O
InChI
1S/C48H74N12O12S2/c1-4-27(2)40-46(70)56-31(16-17-36(50)61)42(66)57-33(23-37(51)62)43(67)58-34(47(71)60-21-9-11-35(60)45(69)55-30(10-8-20-49)41(65)53-25-38(52)63)26-73-74-48(18-6-5-7-19-48)24-39(64)54-32(44(68)59-40)22-28-12-14-29(72-3)15-13-28/h12-15,27,30-35,40H,4-11,16-26,49H2,1-3H3,(H2,50,61)(H2,51,62)(H2,52,63)(H,53,65)(H,54,64)(H,55,69)(H,56,70)(H,57,66)(H,58,67)(H,59,68)/t27-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,40-/m0/s1
InChI key
ZWVZXPFUQHTUKV-SZQHDTAUSA-N
Gene Information
human ... OXT(5020), OXTR(5021)
rat ... OXT(18429), OXTR(18430)
Application
- to study the influence of blockading the oxytocin receptors in the anterior cingulate cortex on helping behavior
- to determine the receptors that mediate vasopressin-stimulated anion secretion across cultured porcine vas deferens epithelial cell monolayers
- to study the influence of oxytocin receptors inhibition on intravenous and in situ oxytocin effects on the urinary bladder and cardiovascular activities in sham rats
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥93% (HPLC), solid | description ≥97% (HPLC) | description ≥97% (HPLC) | description - |
| assay ≥93% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solid | form - | form powder | form lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| Gene Information human ... OXT(5020), OXTR(5021) | Gene Information human ... AVPR1A(552) | Gene Information human ... AVPR1A(552), AVPR2(554), OXT(5020), OXTR(5021) | Gene Information human ... OXT(5020), OXTR(5021) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![[β-Mercapto-β,β-cyclopentamethylenepropionyl1, O-Me-Tyr2, Orn8]-Oxytocin ≥93% (HPLC), solid](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/253/983/248ceb21-a04a-4abe-a8c6-0e754ebf6ec8/640/248ceb21-a04a-4abe-a8c6-0e754ebf6ec8.png)
![[β-Mercapto-β,β-cyclopentamethylenepropionyl1, O-me-Tyr2, Arg8]-Vasopressin ≥97% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/171/970/51ec0a9f-bbad-4de6-8379-01abbe367b05/640/51ec0a9f-bbad-4de6-8379-01abbe367b05.png)
![[β-Mercapto-β,β-cyclopentamethylenepropionyl1, O-Et-Tyr2, Val4, Arg8]-Vasopressin ≥97% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/211/868/9f767e8a-1d43-43eb-bf83-0af2c58c08a2/640/9f767e8a-1d43-43eb-bf83-0af2c58c08a2.png)