Przejdź do
O8014
Org 27569
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
5-Chloro-3-ethyl-1H-indole-2-carboxylic acid [2-(4-piperidin-1-ylphenyl)ethyl]amide
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H28ClN3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
409.95
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
EC Number:
278-169-7
MDL number:
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
H2O: <2 mg/mL, DMSO: >5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCc1c([nH]c2ccc(Cl)cc12)C(=O)NCCc3ccc(cc3)N4CCCCC4
InChI
1S/C24H28ClN3O/c1-2-20-21-16-18(25)8-11-22(21)27-23(20)24(29)26-13-12-17-6-9-19(10-7-17)28-14-4-3-5-15-28/h6-11,16,27H,2-5,12-15H2,1H3,(H,26,29)
InChI key
AHFZDNYNXFMRFQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Org 27569 is an allosteric modulator of CB1 cannabinoid receptor.
Org 27569 is an allosteric modulator of CB1 cannabinoid receptor. It significantly increases the binding of CB1 receptor agonist [3H]-CP 55,940 (pKB = 5.67) and causes a significant decrease in specific binding of CB1 receptor inverse agonist SR141716A (Rimonabant; pKB = 5.95); in the reporter gene assay behaves as insurmountable CP 55,940 antagonist; pKB = 7.57 at CB1 receptors in mouse vas deferens
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)