Przejdź do
O8757
Ofloxacin
fluoroquinolone antibiotic
Synonim(y):
Dextrofloxacin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
358,00 zł
304,30 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1660,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H20FN3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
361.37
UNSPSC Code:
51282956
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.76
MDL number:
eCl@ss:
32160703
304,30 zł
Cena katalogowa358,00 złZaoszczędź 15%
Rabat tylko przez Internet
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
form
powder
solubility
1 M NaOH: soluble 50 mg/mL
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycobacteria
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC1=C(C3=[c]4[n](cc([c]([c]4=C1)=O)C(=O)O)C(CO3)C)N2CCN(CC2)C
InChI
1S/C18H20FN3O4/c1-10-9-26-17-14-11(16(23)12(18(24)25)8-22(10)14)7-13(19)15(17)21-5-3-20(2)4-6-21/h7-8,10H,3-6,9H2,1-2H3,(H,24,25)
InChI key
GSDSWSVVBLHKDQ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
Chemical structure: fluoroquinolone
Application
Ofloxacin is a synthetic fluoroquinolone with broad-spectrum antibacterial activity. It is a nalidixic acid analog. It is given to patients before undergoing retinal reattachment surgery.
Biochem/physiol Actions
Ofloxacin inhibits bacterial DNA gyrase and topoisomerase IV, which haults DNA replication and cell division. Ofloxacin has been shown to convert LytA from the inactive E-form to the active C-form. It is a chiral molecule that inhibits pneumococcal cell wall-degrading virulence factors.
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR1168BP12881478108
Ofloxacin British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP1288
Ofloxacin
Ofloxacin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1478108
Ofloxacin
description
fluoroquinolone antibiotic
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
mode of action
-
mode of action
-
mode of action
-
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria, mycobacteria, Gram-negative bacteria
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
-
solubility
1 M NaOH: soluble 50 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ofloxacin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?