Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 400,00 zł 340,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1690,00 zł 1436,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H31NO4
Masa cząsteczkowa:
325.44
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
340,00 zł
Cena katalogowa400,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
N-(3-Oxotetradecanoyl)-L-homoserine lactone,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white
application(s)
cell analysis
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(=O)CC(=O)N[C@H]1CCOC1=O
InChI
1S/C18H31NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-15(20)14-17(21)19-16-12-13-23-18(16)22/h16H,2-14H2,1H3,(H,19,21)/t16-/m0/s1
InChI key
YQFJJDSGBAAUPW-INIZCTEOSA-N
Application
N-(3-Oxotetradecanoyl)-L-homoserine lactone (3-Oxo-C14-HSL), a member of a family of acyl homoserine lactones, may be used to determine its mechanisms and specificity of action as a signaling molecule involved in the regulation of bacterial quorum sensing.
Biochem/physiol Actions
Acyl homoserine lactone used as an autoinducer of quorum signaling by Sinorhizobium meliloti, Yersinia enterocolitica, and other Gram-negative bacteria.
N-(3-Oxotetradecanoyl)-L-homoserine lactone (3-oxo-C14-HSL) is among a group of homoserine lactones that includes N-octanoyl-homoserine lactone (N-C8-HSL), N-(3-oxodecanoyl) homoserine-L-lactone (3-oxo-C10 HSL), N-(3-oxododecanoyl)homoserine-L-lactone (3-oxo-C12-HSL), N-(3-hydroxydecanoyl)-L-homoserine lactone, and N-(3-hydroxyoctanoyl)-L-homoserine lactone involved in the processes of bacterial quorum sensing. These homoserine lactones are used to study the processes and mechanisms of bacterial quorum sensing.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description quorum sensing signaling molecule | description - | description ≥96% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder or crystals |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥96% (HPLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| color white | color white | color white | color white to off-white |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?