Przejdź do
OGS107
PSF-CMV-PUC18 - PLAZMID CMV PUC18 MCS
plasmid vector for molecular cloning
Synonim(y):
szybki wektor
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
12352200
Promoter:
Promoter name: CMV
Promoter activity: constitutive
Promoter type: mammalian
Origin of replication:
pUC (500 copies)
Bacteria selection:
ampicillin
Reporter gene:
none
Peptide cleavage:
no cleavage
form
buffered aqueous solution
mol wt
size 4310 bp
technique(s)
molecular cloning: suitable
bacteria selection
ampicillin
origin of replication
pUC (500 copies)
peptide cleavage
no cleavage
promoter
Promoter name: CMV
Promoter activity: constitutive
Promoter type: mammalian
reporter gene
none
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Wszechstronny plazmid klonujący do ekspresji genów w komórkach ssaków. Ten plazmid zawiera miejsce wielokrotnego klonowania (MCS) z pUC18, jednak został nieznacznie zmodyfikowany, aby dostosować się do niektórych miejsc restrykcyjnych w naszym systemie wektorowym. Zmiany te zostały opisane w pełnym opisie plazmidu w pliku PDF. Użycie tego MCS zamiast naszego normalnego MCS wektora ograniczy możliwość korzystania z niektórych sprzedawanych przez nas wstawek, które bezpośrednio otaczają lub są wstawiane w standardowym MCS. Obejmuje to przede wszystkim N-końcowe znaczniki i peptydy sygnałowe. Wynika to z faktu, że wstawki te są otoczone miejscami restrykcyjnymi, które nie są kompatybilne z pUC18 MCS. Większość innych wstawek powinna być nadal kompatybilna z tym plazmidem.
Poziom ekspresji promotora: Ten plazmid zawiera promotor CMV ssaków do napędzania ekspresji genów. Przetestowaliśmy wszystkie nasze promotory ssaków w różnych typach komórek i CMV jest konsekwentnie najsilniejszy w tych, które badaliśmy. Istnieje jednak wiele doniesień o promotorze CMV wykazującym wyciszenie przez metylację w hodowli długoterminowej. Z tego powodu posiadamy szereg innych promotorów, które są kompatybilne z tym plazmidem i są dostępne na życzenie.
Application
Uwagi dotyczące miejsca wielokrotnego klonowania: Wektor ten zawiera inne miejsce wielokrotnego klonowania (MCS) niż standardowy wektor SnapFast. MCS pochodzi z pUC18. Kolejność miejsc restrykcyjnych w tym wektorze jest prawie taka sama jak w pUC18, jednak sekwencja nie jest taka sama. MCS pUC18 został również zmodyfikowany w następujący sposób: Miejsce XbaI w pUC18 MCS zostało zastąpione miejscem SpeI (miejsca te wytwarzają kompatybilne spójne końce po rozszczepieniu).
  • Miejsca SbfI i PstI zostały zastąpione miejscem NsiI (które po rozszczepieniu tworzy kompatybilne spójne końce z SbfI i PstI).
  • Miejsce BamHI, które zwykle znajduje się we wszystkich wektorach SnapFast (w MCS fuzji) zostało zastąpione miejscem BclI, ponieważ MCS pUC18 zawiera to miejsce. BamHI i BclI wytwarzają kompatybilne spójne końce po rozszczepieniu, chociaż BclI jest metylowany w tym wektorze i będzie wymagał wzrostu w szczepie bakteryjnym ujemnym pod względem metylazy Dam (takim jak komórki JM110), zanim będzie można go użyć.
  • Miejsca od ClaI do NheI mają inne funkcje, takie jak dodawanie znaczników peptydowych lub elementów IRES. Miejsca restrykcyjne BsgI i BseRI rozszczepiają kodon stop w miejscu XbaI i umożliwiają retrospektywną fuzję sekwencji kodujących. Miejsca te są zwykle używane tylko w przypadku genów, które sprzedajemy w głównym miejscu wielokrotnego klonowania. Koncepcja ta jest wyjaśniona bardziej szczegółowo na naszej stronie internetowej, korzystając z rozwijanego pola na stronie głównej i wybierając: Fuse a coding sequence to the 3 prime end of a gene already in the plasmid.
  • Miejsca ClaI do NheI mają inne funkcje, takie jak dodawanie znaczników peptydowych lub elementów IRES. Miejsca restrykcyjne BsgI i BseRI rozszczepiają kodon stop w miejscu XbaI i umożliwiają retrospektywną fuzję sekwencji kodujących. Miejsca te są zwykle używane tylko w przypadku genów, które sprzedajemy w głównym miejscu wielokrotnego klonowania. Koncepcja ta jest wyjaśniona bardziej szczegółowo na naszej stronie internetowej, korzystając z rozwijanego pola na stronie głównej i wybierając: Fuse a coding sequence to the 3 prime end of a gene already in the plasmid.
Analysis Note
Aby wyświetlić certyfikat analizy dla tego produktu, należy odwiedzić stronę www.oxgene.com .
Other Notes
Aby wyświetlić informacje o sekwencji dla tego produktu, odwiedź stronę produktu .
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)