Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
12352200
Promoter:
Promoter name: CMV
Promoter activity: constitutive
Promoter type: mammalian
Promoter activity: constitutive
Promoter type: mammalian
Origin of replication:
pUC (500 copies)
Bacteria selection:
kanamycin
Reporter gene:
CFP
Peptide cleavage:
no cleavage
tag
cyan fluorescent protein (CFP) tagged
form
buffered aqueous solution
mol wt
size 6855 bp
technique(s)
molecular cloning: suitable
bacteria selection
kanamycin
mammalian cells selection
puromycin
origin of replication
pUC (500 copies)
peptide cleavage
no cleavage
peptide tag location
C-terminal
promoter
Promoter name: CMV
Promoter activity: constitutive
Promoter type: mammalian
reporter gene
CFP
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Plazmid ten jest przeznaczony do ekspresji znakowanych białek w komórkach ssaków poprzez przejściową transfekcję lub tworzenie stabilnych linii komórkowych. Zawiera kasetę ekspresyjną oporności na puromycynę wykorzystującą ludzki promotor ubikwityny do napędzania ekspresji i umożliwienia selekcji komórek zawierających plazmid.
O znaczniku peptydowym: Plazmid ten zawiera c-końcowy znacznik reporterowy cyjan/niebieskiego białka fluorescencyjnego (FrCFP), który może być połączony z interesującym genem, aby umożliwić wykrywanie białka.
O znaczniku rozszczepienia: Ten plazmid nie zawiera miejsca rozszczepienia proteazy.
Poziom ekspresji promotora: Ten plazmid zawiera promotor CMV ssaków do napędzania ekspresji genów. Przetestowaliśmy wszystkie nasze promotory ssaków w różnych typach komórek i CMV jest konsekwentnie najsilniejszy w tych, które badaliśmy. Istnieje jednak wiele doniesień o promotorze CMV wykazującym wyciszenie przez metylację w hodowli długoterminowej.
O znaczniku peptydowym: Plazmid ten zawiera c-końcowy znacznik reporterowy cyjan/niebieskiego białka fluorescencyjnego (FrCFP), który może być połączony z interesującym genem, aby umożliwić wykrywanie białka.
O znaczniku rozszczepienia: Ten plazmid nie zawiera miejsca rozszczepienia proteazy.
Poziom ekspresji promotora: Ten plazmid zawiera promotor CMV ssaków do napędzania ekspresji genów. Przetestowaliśmy wszystkie nasze promotory ssaków w różnych typach komórek i CMV jest konsekwentnie najsilniejszy w tych, które badaliśmy. Istnieje jednak wiele doniesień o promotorze CMV wykazującym wyciszenie przez metylację w hodowli długoterminowej.
Analysis Note
Aby wyświetlić certyfikat analizy dla tego produktu, należy odwiedzić stronę www.oxgene.com .
Other Notes
Platformy technologiczne i rozwiązania eksperckie OXGENE przyspieszają odkrywanie, rozwój i produkcję terapii komórkowych i genowych. Współpracujemy z klientami w celu ekspresji interesującego ich genu na dużą skalę, przy zachowaniu wysokiego poziomu czystości. Ponadto nasza zintegrowana bioinformatyka i technologia edycji genów o wysokiej wydajności tworzy usprawniony przepływ pracy dla zautomatyzowanej produkcji linii komórkowych. Dowiedz się więcej na stronie www.oxgene.com .
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?