Przejdź do
OGS1369
PSF-CMV-PURO-NH2-RLUC - N-KOŃCOWY PLAZMID SSAKÓW ZE ZNACZNIKIEM RLUC
plasmid vector for molecular cloning
Synonim(y):
szybki wektor
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32160702
Promoter:
Promoter name: CMV
Promoter activity: constitutive
Promoter type: mammalian
Origin of replication:
pUC (500 copies)
Bacteria selection:
kanamycin
Reporter gene:
Renilla luciferase
Peptide cleavage:
no cleavage
conjugate
Renilla luciferase conjugate
form
buffered aqueous solution
mol wt
size 7082 bp
technique(s)
molecular cloning: suitable
bacteria selection
kanamycin
mammalian cells selection
puromycin
origin of replication
pUC (500 copies)
peptide cleavage
no cleavage
peptide tag location
N-terminal
promoter
Promoter name: CMV
Promoter activity: constitutive
Promoter type: mammalian
reporter gene
Renilla luciferase
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Plazmid ten jest przeznaczony do ekspresji znakowanych białek w komórkach ssaków poprzez przejściową transfekcję lub tworzenie stabilnych linii komórkowych. Zawiera kasetę ekspresyjną oporności na puromycynę wykorzystującą ludzki promotor ubikwityny do napędzania ekspresji i umożliwienia selekcji komórek zawierających plazmid.
O znaczniku peptydowym: Ten plazmid zawiera n-końcowy znacznik reporterowy lucyferazy Renilla, który można połączyć z interesującym genem, aby umożliwić wykrywanie białka.
Poziom ekspresji promotora: Ten plazmid zawiera promotor CMV ssaków do napędzania ekspresji genów. Przetestowaliśmy wszystkie nasze promotory ssaków w różnych typach komórek i CMV jest konsekwentnie najsilniejszy w tych, które badaliśmy. Istnieje jednak wiele doniesień o promotorze CMV wykazującym wyciszenie przez metylację w hodowli długoterminowej.
Analysis Note
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.oxfordgenetics.com.
Other Notes
Szukasz więcej opcji wektorów, aby przyspieszyć swoje eksperymenty? Rozważ niestandardowy wektor do klonowania zaprojektowany i zbudowany przez Oxford Genetics™. Więcej informacji można znaleźć na stronie Oxford Genetics - partnera firmy Sigma w zakresie wektorów do klonowania i ekspresji do zastosowań w biologii molekularnej i biologii syntetycznej.
Wybierz żądany typ pliku. Dla porównania, większość programów do klonowania importuje plik .gb (Genbank) i automatycznie pokazuje wszystkie funkcje plazmidów po pobraniu i zaimportowaniu.
Genebank Vector Sequence File
FASTA Vector Sequence File
Pełna mapa plazmidu
Legal Information
Oxford Genetics is a trademark of Oxford Genetics Ltd
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)