Przejdź do
OGS140
PSF-CMV-COOH-EKT-GST3 - C-KOŃCOWY PLAZMID GST
plasmid vector for molecular cloning
Synonim(y):
szybki wektor
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32160703
Promoter:
Promoter name: CMV
Promoter activity: constitutive
Promoter type: mammalian
Origin of replication:
pUC (500 copies)
Bacteria selection:
kanamycin
Reporter gene:
none
Peptide cleavage:
EKT
tag
GST tagged
form
buffered aqueous solution
mol wt
size 4900 bp
technique(s)
molecular cloning: suitable
bacteria selection
kanamycin
origin of replication
pUC (500 copies)
peptide cleavage
EKT
peptide tag location
C-terminal
promoter
Promoter name: CMV
Promoter activity: constitutive
Promoter type: mammalian
reporter gene
none
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Wektor ten dodaje znacznik GST umieszczony na 3 głównym końcu (C-końcu) genu (wyrażonego białka), który znajduje się w pierwotnym MCS (NotI do XbaI). Znacznik może być użyty do oczyszczania białka poprzez wiązanie z glutationem, a także może być użyty do zwiększenia rozpuszczalności rekombinowanego białka wytwarzanego w komórkach bakteryjnych. Dla odniesienia, sekwencja kodująca znacznika GST jest jedną parą zasad poza ramką z kodonem stop TAG, który znajduje się w miejscu XbaI. Bezpośrednio przed tym znacznikiem znajduje się miejsce rozszczepienia enterokinazy (DDDDK), które w razie potrzeby można wykorzystać do usunięcia znacznika z oczyszczonego białka.
Poziom ekspresji promotora: Ten plazmid zawiera promotor CMV ssaków do napędzania ekspresji genów. Przetestowaliśmy wszystkie nasze promotory ssaków w różnych typach komórek i CMV jest konsekwentnie najsilniejszy w tych, które badaliśmy. Istnieje jednak wiele doniesień o promotorze CMV wykazującym wyciszenie przez metylację w hodowli długoterminowej.
Application
Klonowanie w genie: W miejscu NcoI znajduje się kodon startowy, który w razie potrzeby można usunąć przez trawienie KpnI. MCS dla wstawień genów rozciąga się od NotI do XbaI. Istnieją wbudowane sekwencje Shine-Dalgarno i KOZAK wyrównane z kodonem startowym w miejscu restrykcji NcoI. Jeśli zostaną one usunięte, konieczne będzie dodanie miejsca wejścia rybosomalnego do 5 głównego końca genu w celu uzyskania optymalnej ekspresji.
Analysis Note
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.oxfordgenetics.com.
Other Notes
Szukasz więcej opcji wektorów, aby przyspieszyć swoje eksperymenty? Rozważ niestandardowy wektor do klonowania zaprojektowany i zbudowany przez Oxford Genetics™. Więcej informacji można znaleźć na stronie Oxford Genetics - partnera firmy Sigma w zakresie wektorów do klonowania i ekspresji do zastosowań w biologii molekularnej i biologii syntetycznej.
Wybierz żądany typ pliku. Dla porównania, większość programów do klonowania importuje plik .gb (Genbank) i automatycznie pokazuje wszystkie cechy plazmidów po pobraniu i zaimportowaniu.
Genebank Vector Sequence File
FASTA Vector Sequence File
Pełna mapa plazmidu
Legal Information
Oxford Genetics is a trademark of Oxford Genetics Ltd
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)