Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
Promoter:
Promoter name: TEF1
Promoter activity: constitutive
Promoter type: yeast
Promoter activity: constitutive
Promoter type: yeast
Origin of replication:
2Micron, pUC (500 copies)
Bacteria selection:
kanamycin
Reporter gene:
none
Peptide cleavage:
TEV
tag
6-His tagged
form
buffered aqueous solution
mol wt
size 6754 bp
technique(s)
molecular cloning: suitable
bacteria selection
kanamycin
origin of replication
2Micron, pUC (500 copies)
peptide cleavage
TEV
peptide tag location
N-terminal
promoter
Promoter name: TEF1
Promoter activity: constitutive
Promoter type: yeast
reporter gene
none
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
yeast selection
uracil
General description
Plazmid ten jest przeznaczony do ekspresji znakowanych białek w komórkach drożdży (Saccharomyces cerevisiae). Plazmid zawiera auksotroficzną kasetę ekspresji selekcji Uracil (URA3), która pozwala na pozytywną selekcję drożdży z niedoborem genu URA3 (YEL021W). Zazwyczaj osiąga się to poprzez hodowlę drożdży w minimalnej pożywce, która jest odtworzona z niezbędnymi aminokwasami i nukleotydami, ale z wyłączeniem Uracilu.
O znaczniku peptydowym: Ten plazmid zawiera n-końcowy znacznik powinowactwa heksa-histydyny (6His), który można połączyć z interesującym genem, aby umożliwić wykrywanie i/lub oczyszczanie białka. Sekwencja znacznika to: HHHHHH.
O znaczniku rozszczepienia:Plazmid ten koduje również miejsce rozszczepienia proteazy, które zostało zaprojektowane tak, aby znajdowało się między interesującym genem a znacznikiem, aby umożliwić usunięcie znacznika po oczyszczeniu lub izolacji białka. Ten plazmid zawiera znacznik rozszczepienia TEV. Sekwencja białkowa znacznika rozszczepienia to: ENLYFQG. Rozszczepienie następuje między resztami Glu i Gly. TEV ma często lepszą specyficzność dla swojego miejsca rozpoznawania w porównaniu do EKT Thrombin lub Faxtor Xa.
Poziom ekspresji promotora: Ten plazmid zawiera promotor Yeast Elongation Factor Alpha (TEF1). Jest to najsilniejszy ze sprzedawanych przez nas promotorów drożdżowych. Jest to promotor konstytutywny i nie wymaga indukcji. Jeśli jesteś zainteresowany słabszymi poziomami promotorów, posiadamy również plazmidy zawierające następujące promotory w kolejności malejącej siły TPI (silny), ADHI (średni), STE5 (słaby). Posiadamy również plazmidy z promotorem indukowanym galaktozą, jeśli wymagana jest indukowana ekspresja. Prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji.
O znaczniku peptydowym: Ten plazmid zawiera n-końcowy znacznik powinowactwa heksa-histydyny (6His), który można połączyć z interesującym genem, aby umożliwić wykrywanie i/lub oczyszczanie białka. Sekwencja znacznika to: HHHHHH.
O znaczniku rozszczepienia:Plazmid ten koduje również miejsce rozszczepienia proteazy, które zostało zaprojektowane tak, aby znajdowało się między interesującym genem a znacznikiem, aby umożliwić usunięcie znacznika po oczyszczeniu lub izolacji białka. Ten plazmid zawiera znacznik rozszczepienia TEV. Sekwencja białkowa znacznika rozszczepienia to: ENLYFQG. Rozszczepienie następuje między resztami Glu i Gly. TEV ma często lepszą specyficzność dla swojego miejsca rozpoznawania w porównaniu do EKT Thrombin lub Faxtor Xa.
Poziom ekspresji promotora: Ten plazmid zawiera promotor Yeast Elongation Factor Alpha (TEF1). Jest to najsilniejszy ze sprzedawanych przez nas promotorów drożdżowych. Jest to promotor konstytutywny i nie wymaga indukcji. Jeśli jesteś zainteresowany słabszymi poziomami promotorów, posiadamy również plazmidy zawierające następujące promotory w kolejności malejącej siły TPI (silny), ADHI (średni), STE5 (słaby). Posiadamy również plazmidy z promotorem indukowanym galaktozą, jeśli wymagana jest indukowana ekspresja. Prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji.
Analysis Note
Aby wyświetlić certyfikat analizy tego produktu, należy odwiedzić stronę www.oxgene.com .
Other Notes
Aby wyświetlić informacje o sekwencji dla tego produktu, odwiedź stronę produktu .
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?