Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32160703
Promoter:
Promoter name: TEF1
Promoter activity: constitutive
Promoter type: yeast
Promoter activity: constitutive
Promoter type: yeast
Origin of replication:
2Micron, pUC (500 copies)
Bacteria selection:
kanamycin
Reporter gene:
none
Peptide cleavage:
thrombin
tag
6-His tagged
form
buffered aqueous solution
mol wt
size 6805 bp
technique(s)
molecular cloning: suitable
bacteria selection
kanamycin
origin of replication
2Micron, pUC (500 copies)
peptide cleavage
thrombin
peptide tag location
N-terminal
promoter
Promoter name: TEF1
Promoter activity: constitutive
Promoter type: yeast
reporter gene
none
secretion signal
alpha-amylase
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Plazmid ten jest przeznaczony do ekspresji znakowanych białek w komórkach drożdży (Saccharomyces cerevisiae). Plazmid zawiera auksotroficzną kasetę ekspresji selekcji Uracil (URA3), która pozwala na pozytywną selekcję drożdży z niedoborem genu URA3 (YEL021W). Zazwyczaj osiąga się to poprzez hodowlę drożdży w minimalnej pożywce, która jest odtworzona z niezbędnymi aminokwasami i nukleotydami, ale z wyłączeniem Uracilu.
O znaczniku peptydowym:Plazmid ten zawiera peptyd sygnałowy wydzielania alfa Amylazy (Amy) (SP), aby umożliwić eksport białek z cytozolu. Podczas translokacji z cytozolu peptyd sygnałowy jest usuwany z białka przez endogenne proteazy. Plazmid ten zawiera również drugorzędowy znacznik białkowy heksa-histydyny (6His). Sekwencja tego znacznika to: HHHHHHDostarczamy szereg plazmidów z podwójnym znacznikiem peptydowym. Wynika to z faktu, że niektóre znaczniki peptydowe zapewniają określone właściwości biologiczne (np. powinowactwo do małych cząsteczek, rozpuszczalność nowych epitopów lub wydzielanie białek), których nie zapewniają inne.
O znaczniku rozszczepienia: Plazmid ten koduje również miejsce rozszczepienia proteazy, które zostało zaprojektowane tak, aby znajdowało się między interesującym genem a znacznikiem, aby umożliwić usunięcie znacznika po oczyszczeniu lub izolacji białka. Ten plazmid zawiera znacznik rozszczepienia trombiny. Sekwencja białkowa znacznika rozszczepienia to: LVPRGS. Rozszczepia on preferencyjnie pomiędzy resztami Arg i Gly. Rozszczepienie poza celem może często występować w miejscach niespecyficznych, zwykle pochodzących od innych zanieczyszczających proteaz. Aby zapewnić maksymalną integralność białka, odczynnik enzymatyczny musi być wysoce czysty.
Poziom ekspresji promotora: Ten plazmid zawiera promotor alfa czynnika wydłużania drożdży (TEF1). Jest to najsilniejszy ze sprzedawanych przez nas promotorów drożdżowych. Jest to promotor konstytutywny i nie wymaga indukcji. Jeśli jesteś zainteresowany słabszymi poziomami promotorów, posiadamy również plazmidy zawierające następujące promotory w kolejności malejącej siły TPI (silny), ADHI (średni), STE5 (słaby). Posiadamy również plazmidy z promotorem indukowanym galaktozą, jeśli wymagana jest indukowana ekspresja. Prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji.
O znaczniku peptydowym:Plazmid ten zawiera peptyd sygnałowy wydzielania alfa Amylazy (Amy) (SP), aby umożliwić eksport białek z cytozolu. Podczas translokacji z cytozolu peptyd sygnałowy jest usuwany z białka przez endogenne proteazy. Plazmid ten zawiera również drugorzędowy znacznik białkowy heksa-histydyny (6His). Sekwencja tego znacznika to: HHHHHHDostarczamy szereg plazmidów z podwójnym znacznikiem peptydowym. Wynika to z faktu, że niektóre znaczniki peptydowe zapewniają określone właściwości biologiczne (np. powinowactwo do małych cząsteczek, rozpuszczalność nowych epitopów lub wydzielanie białek), których nie zapewniają inne.
O znaczniku rozszczepienia: Plazmid ten koduje również miejsce rozszczepienia proteazy, które zostało zaprojektowane tak, aby znajdowało się między interesującym genem a znacznikiem, aby umożliwić usunięcie znacznika po oczyszczeniu lub izolacji białka. Ten plazmid zawiera znacznik rozszczepienia trombiny. Sekwencja białkowa znacznika rozszczepienia to: LVPRGS. Rozszczepia on preferencyjnie pomiędzy resztami Arg i Gly. Rozszczepienie poza celem może często występować w miejscach niespecyficznych, zwykle pochodzących od innych zanieczyszczających proteaz. Aby zapewnić maksymalną integralność białka, odczynnik enzymatyczny musi być wysoce czysty.
Poziom ekspresji promotora: Ten plazmid zawiera promotor alfa czynnika wydłużania drożdży (TEF1). Jest to najsilniejszy ze sprzedawanych przez nas promotorów drożdżowych. Jest to promotor konstytutywny i nie wymaga indukcji. Jeśli jesteś zainteresowany słabszymi poziomami promotorów, posiadamy również plazmidy zawierające następujące promotory w kolejności malejącej siły TPI (silny), ADHI (średni), STE5 (słaby). Posiadamy również plazmidy z promotorem indukowanym galaktozą, jeśli wymagana jest indukowana ekspresja. Prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji.
Analysis Note
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.oxfordgenetics.com.
Other Notes
Szukasz więcej opcji wektorów, aby przyspieszyć swoje eksperymenty? Rozważ niestandardowy wektor do klonowania zaprojektowany i zbudowany przez Oxford Genetics™. Więcej informacji można znaleźć na stronie Oxford Genetics - partnera firmy Sigma w zakresie wektorów do klonowania i ekspresji do zastosowań w biologii molekularnej i biologii syntetycznej.
Wybierz żądany typ pliku. Dla porównania, większość programów do klonowania importuje plik .gb (Genbank) i automatycznie pokazuje wszystkie funkcje plazmidów po pobraniu i zaimportowaniu.
Genebank Vector Sequence File
FASTA Vector Sequence File
Pełna mapa plazmidu
Genebank Vector Sequence File
FASTA Vector Sequence File
Pełna mapa plazmidu
Legal Information
Oxford Genetics is a trademark of Oxford Genetics Ltd
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?