Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
12352200
Promoter:
Promoter name: CMV
Promoter activity: constitutive
Promoter type: mammalian
Promoter activity: constitutive
Promoter type: mammalian
Origin of replication:
pUC (500 copies)
Bacteria selection:
kanamycin
Reporter gene:
none
Peptide cleavage:
EKT
tag
6-His tagged
form
buffered aqueous solution
mol wt
size 6152 bp
technique(s)
molecular cloning: suitable
bacteria selection
kanamycin
origin of replication
pUC (500 copies)
peptide cleavage
EKT
peptide tag location
N-terminal
promoter
Promoter name: CMV
Promoter activity: constitutive
Promoter type: mammalian
reporter gene
none
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Wektor ten dodaje znacznik epitopowy His do N-końca białka, które jest kodowane w miejscu wielokrotnego klonowania. Znacznik ten umożliwia oczyszczanie znakowanego białka poprzez wiązanie z matrycami metalowymi, takimi jak nikiel lub kobalt. Bezpośrednio za znacznikiem His znajduje się miejsce rozszczepienia enterokinazy (DDDDK), które można wykorzystać do usunięcia znacznika His z oczyszczonego białka. Rozszczepia się po reszcie lizyny.
Poziom ekspresji promotora: Ten plazmid zawiera promotor CMV ssaków do napędzania ekspresji genów. Przetestowaliśmy wszystkie nasze promotory ssaków w różnych typach komórek i CMV jest konsekwentnie najsilniejszy w tych, które badaliśmy. Istnieje jednak wiele doniesień o promotorze CMV wykazującym wyciszenie przez metylację w hodowli długoterminowej.
Poziom ekspresji promotora: Ten plazmid zawiera promotor CMV ssaków do napędzania ekspresji genów. Przetestowaliśmy wszystkie nasze promotory ssaków w różnych typach komórek i CMV jest konsekwentnie najsilniejszy w tych, które badaliśmy. Istnieje jednak wiele doniesień o promotorze CMV wykazującym wyciszenie przez metylację w hodowli długoterminowej.
Application
Uwagi dotyczące miejsca wielokrotnego klonowania: Jego znacznik znajduje się w ramce z kodonem startowym ATG, który znajduje się w miejscu restrykcji NcoI, umożliwiając fuzję z dowolnymi genami, które sprzedajemy w MCS, które zawierają NcoI na 5. miejscu. Ten znacznik jest umieszczony bezpośrednio przed miejscem NcoI, aby zminimalizować ilość dodatkowych aminokwasów dodawanych do N-końca genu.
Kodon startowy znajdujący się w miejscu restrykcji NcoI znajduje się w ramce i sąsiaduje z sekwencją kodującą znacznik peptydowy His/EKT. Sekwencje Shine-Dalgarno i KOZAK są prawidłowo umieszczone na początku peptydu sygnałowego His. Miejsca ClaI do NheI mają inne funkcje, takie jak dodawanie znaczników peptydowych lub elementów IRES. Miejsca restrykcyjne BsgI i BseRI rozszczepiają kodon stop w miejscu XbaI i umożliwiają fuzję z naszymi C-końcowymi znacznikami peptydowymi, pod warunkiem, że kodon stop genów jest również umieszczony w tym miejscu.
Kodon startowy znajdujący się w miejscu restrykcji NcoI znajduje się w ramce i sąsiaduje z sekwencją kodującą znacznik peptydowy His/EKT. Sekwencje Shine-Dalgarno i KOZAK są prawidłowo umieszczone na początku peptydu sygnałowego His. Miejsca ClaI do NheI mają inne funkcje, takie jak dodawanie znaczników peptydowych lub elementów IRES. Miejsca restrykcyjne BsgI i BseRI rozszczepiają kodon stop w miejscu XbaI i umożliwiają fuzję z naszymi C-końcowymi znacznikami peptydowymi, pod warunkiem, że kodon stop genów jest również umieszczony w tym miejscu.
Analysis Note
Aby wyświetlić certyfikat analizy dla tego produktu, należy odwiedzić stronę www.oxgene.com .
Other Notes
Aby wyświetlić informacje o sekwencji dla tego produktu, odwiedź stronę produktu .
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?