Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32160703
Promoter:
Promoter name: OXB20
Promoter activity: constitutive
Promoter type: bacterial
Promoter activity: constitutive
Promoter type: bacterial
Origin of replication:
pUC (500 copies)
Bacteria selection:
kanamycin
Reporter gene:
YFP
Peptide cleavage:
thrombin
recombinant
expressed in E. coli
tag
6-His tagged, yellow fluorescent protein (YFP) tagged
form
buffered aqueous solution
mol wt
size 4595 bp
technique(s)
molecular cloning: suitable
bacteria selection
kanamycin
origin of replication
pUC (500 copies)
peptide cleavage
thrombin
peptide tag location
C-terminal
promoter
Promoter name: OXB20
Promoter activity: constitutive
Promoter type: bacterial
reporter gene
YFP
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Plazmid ten jest przeznaczony do ekspresji znakowanych białek w E. coli. Plazmid zawiera konstytutywny promotor (OXB20) pochodzący z regionu przed genem RecA E. coli. Nie wymaga on indukcji ani żadnych dodatkowych składników do aktywności. Jest to najsilniejszy z oferowanych przez nas promotorów bakteryjnych, a ten wysoki poziom ekspresji może powodować problemy z ekspresją niektórych białek o słabej rozpuszczalności. Z tego powodu sprzedajemy szereg promotorów bakteryjnych o różnych poziomach ekspresji (OXB1(low)>OXB20(high)), które na życzenie mogą być dostarczane z tagami peptydowymi w tym plazmidzie.
O tagu peptydowym:Plazmid ten zawiera c-końcowy tag reporterowy żółtego białka fluorescencyjnego (KrYFP), który może być połączony z interesującym genem, aby umożliwić wykrywanie białka. Plazmid ten zawiera również drugorzędowy znacznik białkowy Hexa-Histidine (6His). Sekwencja tego znacznika to: HHHHHHDostarczamy szereg plazmidów z podwójnym znacznikiem peptydowym. Wynika to z faktu, że niektóre znaczniki peptydowe zapewniają określone właściwości biologiczne (np. powinowactwo do małych cząsteczek, rozpuszczalność nowych epitopów lub wydzielanie białek), których nie zapewniają inne.
O znaczniku rozszczepienia: Plazmid ten koduje również miejsce rozszczepienia proteazy, które zostało zaprojektowane tak, aby znajdowało się między interesującym genem a znacznikiem, aby umożliwić usunięcie znacznika po oczyszczeniu lub izolacji białka. Ten plazmid zawiera znacznik rozszczepienia trombiny. Sekwencja białkowa znacznika rozszczepienia to: LVPRGS. Rozszczepia on preferencyjnie pomiędzy resztami Arg i Gly. Rozszczepienie poza celem może często występować w miejscach niespecyficznych, zwykle pochodzących od innych zanieczyszczających proteaz. Aby zapewnić maksymalną integralność białka, odczynnik enzymatyczny musi być wysoce czysty.
Poziom ekspresji promotora: Ten plazmid zawiera konstytutywny promotor bakteryjny, który nie wymaga indukcji. Jest to najsilniejszy sprzedawany przez nas promotor bakteryjny, który może powodować problemy z rozpuszczalnością i ekspresją niektórych białek. Oferujemy również szereg innych promotorów bakteryjnych, które są kompatybilne z tym plazmidem i są dostępne na życzenie.
O tagu peptydowym:Plazmid ten zawiera c-końcowy tag reporterowy żółtego białka fluorescencyjnego (KrYFP), który może być połączony z interesującym genem, aby umożliwić wykrywanie białka. Plazmid ten zawiera również drugorzędowy znacznik białkowy Hexa-Histidine (6His). Sekwencja tego znacznika to: HHHHHHDostarczamy szereg plazmidów z podwójnym znacznikiem peptydowym. Wynika to z faktu, że niektóre znaczniki peptydowe zapewniają określone właściwości biologiczne (np. powinowactwo do małych cząsteczek, rozpuszczalność nowych epitopów lub wydzielanie białek), których nie zapewniają inne.
O znaczniku rozszczepienia: Plazmid ten koduje również miejsce rozszczepienia proteazy, które zostało zaprojektowane tak, aby znajdowało się między interesującym genem a znacznikiem, aby umożliwić usunięcie znacznika po oczyszczeniu lub izolacji białka. Ten plazmid zawiera znacznik rozszczepienia trombiny. Sekwencja białkowa znacznika rozszczepienia to: LVPRGS. Rozszczepia on preferencyjnie pomiędzy resztami Arg i Gly. Rozszczepienie poza celem może często występować w miejscach niespecyficznych, zwykle pochodzących od innych zanieczyszczających proteaz. Aby zapewnić maksymalną integralność białka, odczynnik enzymatyczny musi być wysoce czysty.
Poziom ekspresji promotora: Ten plazmid zawiera konstytutywny promotor bakteryjny, który nie wymaga indukcji. Jest to najsilniejszy sprzedawany przez nas promotor bakteryjny, który może powodować problemy z rozpuszczalnością i ekspresją niektórych białek. Oferujemy również szereg innych promotorów bakteryjnych, które są kompatybilne z tym plazmidem i są dostępne na życzenie.
Analysis Note
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.oxfordgenetics.com.
Other Notes
Szukasz więcej opcji wektorów, aby przyspieszyć swoje eksperymenty? Rozważ niestandardowy wektor do klonowania zaprojektowany i zbudowany przez Oxford Genetics™. Więcej informacji można znaleźć na stronie Oxford Genetics - partnera firmy Sigma w zakresie wektorów do klonowania i ekspresji do zastosowań w biologii molekularnej i biologii syntetycznej.
Wybierz żądany typ pliku. Dla porównania, większość programów do klonowania importuje plik .gb (Genbank) i automatycznie pokazuje wszystkie funkcje plazmidów po pobraniu i zaimportowaniu.
Genebank Vector Sequence File
FASTA Vector Sequence File
Pełna mapa plazmidu
Genebank Vector Sequence File
FASTA Vector Sequence File
Pełna mapa plazmidu
Legal Information
Oxford Genetics is a trademark of Oxford Genetics Ltd
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?