Przejdź do
OGS3067
PSF-OXB20-NH2-OMPA-FLAG®-EKT- PLAZMID WYDZIELAJĄCY OMPA I ZNACZNIK FLAG®
plasmid vector for molecular cloning
Synonim(y):
szybki wektor
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
12352200
Promoter:
Promoter name: OXB20
Promoter activity: constitutive
Promoter type: bacterial
Origin of replication:
pUC (500 copies)
Bacteria selection:
kanamycin
Reporter gene:
none
Peptide cleavage:
EKT
recombinant
expressed in E. coli
tag
FLAG® tagged
form
buffered aqueous solution
mol wt
size 3950 bp
technique(s)
molecular cloning: suitable
bacteria selection
kanamycin
origin of replication
pUC (500 copies)
peptide cleavage
EKT
peptide tag location
N-terminal
promoter
Promoter name: OXB20
Promoter activity: constitutive
Promoter type: bacterial
reporter gene
none
secretion signal
OmpA
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Plazmid ten jest przeznaczony do ekspresji znakowanych białek w E. coli. Plazmid zawiera konstytutywny promotor (OXB20) pochodzący z regionu przed genem RecA E. coli. Nie wymaga on indukcji ani żadnych dodatkowych składników do aktywności. Jest to najsilniejszy z oferowanych przez nas promotorów bakteryjnych, a ten wysoki poziom ekspresji może powodować problemy z ekspresją niektórych białek o słabej rozpuszczalności. Z tego powodu sprzedajemy szereg promotorów bakteryjnych o różnych poziomach ekspresji (OXB1(low)>OXB20(high)), które na życzenie mogą być dostarczane z tagami peptydowymi w tym plazmidzie.
O tagu peptydowym:Plazmid ten zawiera peptyd sygnałowy wydzielania białka błony zewnętrznej A (OmpA) (SP), aby umożliwić eksport białek z cytozolu. Podczas translokacji z cytozolu peptyd sygnałowy jest usuwany z białka przez endogenne proteazy. Plazmid ten zawiera również drugorzędowy znacznik białkowy FLAG. Sekwencja tego znacznika to: DYKDDDDKDostarczamy szereg plazmidów z podwójnym znacznikiem peptydowym. Wynika to z faktu, że niektóre znaczniki peptydowe zapewniają określone właściwości biologiczne (np. powinowactwo do małych cząsteczek, rozpuszczalność nowych epitopów lub wydzielanie białek), których nie zapewniają inne.
O znaczniku rozszczepienia: Plazmid ten koduje również miejsce rozszczepienia proteazy, które zostało zaprojektowane tak, aby znajdowało się między interesującym genem a znacznikiem, aby umożliwić usunięcie znacznika po oczyszczeniu lub izolacji białka. Ten plazmid zawiera znacznik rozszczepienia EKT. Sekwencja białkowa znacznika rozszczepienia to: DDDDK. Proteaza enterokinaza (EKT) rozszczepia się po resztach lizyny. Może rozszczepiać inne podstawowe reszty, ale zależy to od potwierdzenia białka. Jeśli prolina podąża za miejscem, nie zostanie przecięta. Żaden z naszych produktów nie zawiera proliny za miejscem cięcia.
Poziom ekspresji promotora: Ten plazmid zawiera konstytutywny promotor bakteryjny, który nie wymaga indukcji. Jest to najsilniejszy sprzedawany przez nas promotor bakteryjny, który może powodować problemy z rozpuszczalnością i ekspresją niektórych białek. Oferujemy również szereg innych promotorów bakteryjnych, które są kompatybilne z tym plazmidem i są dostępne na życzenie.
Analysis Note
Aby wyświetlić certyfikat analizy dla tego produktu, należy odwiedzić stronę www.oxgene.com .
Other Notes
Aby wyświetlić informacje o sekwencji dla tego produktu, odwiedź stronę produktu .
Legal Information
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)