Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32160703
Promoter:
Promoter name: OXB20
Promoter activity: constitutive
Promoter type: bacterial
Promoter activity: constitutive
Promoter type: bacterial
Origin of replication:
pUC (500 copies)
Bacteria selection:
kanamycin
Reporter gene:
none
Peptide cleavage:
TEV
recombinant
expressed in E. coli
tag
maltose-binding protein (MBP) tagged
form
buffered aqueous solution
mol wt
size 4979 bp
technique(s)
molecular cloning: suitable
bacteria selection
kanamycin
origin of replication
pUC (500 copies)
peptide cleavage
TEV
peptide tag location
C-terminal
promoter
Promoter name: OXB20
Promoter activity: constitutive
Promoter type: bacterial
reporter gene
none
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Plazmid ten jest przeznaczony do ekspresji znakowanych białek w E. coli. Plazmid zawiera konstytutywny promotor (OXB20) pochodzący z regionu przed genem RecA E. coli. Nie wymaga on indukcji ani żadnych dodatkowych składników do aktywności. Jest to najsilniejszy z oferowanych przez nas promotorów bakteryjnych, a ten wysoki poziom ekspresji może powodować problemy z ekspresją niektórych białek o słabej rozpuszczalności. Z tego powodu sprzedajemy szereg promotorów bakteryjnych o różnych poziomach ekspresji (OXB1(niski)>OXB20(wysoki)), które na życzenie mogą być dostarczane z tagami peptydowymi w tym plazmidzie.
O znaczniku peptydowym:Plazmid ten zawiera c-końcowy znacznik powinowactwa i rozpuszczalności białka wiążącego maltozę (MBP), który może być połączony z interesującym genem, aby umożliwić wykrywanie i/lub oczyszczanie białka. Sekwencja znacznika to: EEGKLVIWINGDKGYNGLAEVGKKFEKDTGIKVTVEHPDKLEEKFPQVAATGDGPDIIFWAHDRFGGYAQSGLLAEITPDKAFQDKLYPFTWDAVRYNGKLIAYPIAVEALSLIYNKDLLPNPPKTWEEIPALDKELKAKGKSALMFNLQEPYFTWPLIAADGGYAFKYENGKYDIKDVGVDNAGAKAGLTFLVDLIKNKHMNADTDYSIAEAAFNKGETAMTINGPWAWSNIDTSKVNYGVTVLPTFKGQPSKPFVGVLSAGINAASPNKELAKEFLENYLLTDEGLEAVNKDKPLGAVALKSYEEELAKDPRIAATMENAQKGEIMPNIPQMSAFWYAVRTAVINAASGRQTVDEALKDAQTNSSS.
O znaczniku rozszczepienia:Plazmid ten koduje również miejsce rozszczepienia proteazy, które zostało zaprojektowane tak, aby znajdowało się między interesującym genem a znacznikiem, aby umożliwić usunięcie znacznika po oczyszczeniu lub izolacji białka. Ten plazmid zawiera znacznik rozszczepienia TEV. Sekwencja białkowa znacznika rozszczepienia to: ENLYFQG. Rozszczepienie następuje między resztami Glu i Gly. TEV ma często lepszą specyficzność dla swojego miejsca rozpoznawania w porównaniu do EKT Thrombin lub Faxtor Xa.
Poziom ekspresji promotora: Ten plazmid zawiera konstytutywny promotor bakteryjny, który nie wymaga indukcji. Jest to najsilniejszy sprzedawany przez nas promotor bakteryjny, który może powodować problemy z rozpuszczalnością i ekspresją niektórych białek. Oferujemy również szereg innych promotorów bakteryjnych, które są kompatybilne z tym plazmidem i są dostępne na życzenie.
O znaczniku peptydowym:Plazmid ten zawiera c-końcowy znacznik powinowactwa i rozpuszczalności białka wiążącego maltozę (MBP), który może być połączony z interesującym genem, aby umożliwić wykrywanie i/lub oczyszczanie białka. Sekwencja znacznika to: EEGKLVIWINGDKGYNGLAEVGKKFEKDTGIKVTVEHPDKLEEKFPQVAATGDGPDIIFWAHDRFGGYAQSGLLAEITPDKAFQDKLYPFTWDAVRYNGKLIAYPIAVEALSLIYNKDLLPNPPKTWEEIPALDKELKAKGKSALMFNLQEPYFTWPLIAADGGYAFKYENGKYDIKDVGVDNAGAKAGLTFLVDLIKNKHMNADTDYSIAEAAFNKGETAMTINGPWAWSNIDTSKVNYGVTVLPTFKGQPSKPFVGVLSAGINAASPNKELAKEFLENYLLTDEGLEAVNKDKPLGAVALKSYEEELAKDPRIAATMENAQKGEIMPNIPQMSAFWYAVRTAVINAASGRQTVDEALKDAQTNSSS.
O znaczniku rozszczepienia:Plazmid ten koduje również miejsce rozszczepienia proteazy, które zostało zaprojektowane tak, aby znajdowało się między interesującym genem a znacznikiem, aby umożliwić usunięcie znacznika po oczyszczeniu lub izolacji białka. Ten plazmid zawiera znacznik rozszczepienia TEV. Sekwencja białkowa znacznika rozszczepienia to: ENLYFQG. Rozszczepienie następuje między resztami Glu i Gly. TEV ma często lepszą specyficzność dla swojego miejsca rozpoznawania w porównaniu do EKT Thrombin lub Faxtor Xa.
Poziom ekspresji promotora: Ten plazmid zawiera konstytutywny promotor bakteryjny, który nie wymaga indukcji. Jest to najsilniejszy sprzedawany przez nas promotor bakteryjny, który może powodować problemy z rozpuszczalnością i ekspresją niektórych białek. Oferujemy również szereg innych promotorów bakteryjnych, które są kompatybilne z tym plazmidem i są dostępne na życzenie.
Analysis Note
Aby wyświetlić certyfikat analizy dla tego produktu, należy odwiedzić stronę www.oxgene.com .
Other Notes
Aby wyświetlić informacje o sekwencji dla tego produktu, odwiedź stronę produktu .
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?