Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
12352200
Promoter:
Promoter name: U6
Promoter activity: siRNA
Promoter type: mammalian
Promoter activity: siRNA
Promoter type: mammalian
Origin of replication:
pUC (500 copies)
Bacteria selection:
kanamycin
Reporter gene:
none
Peptide cleavage:
no cleavage
form
buffered aqueous solution
mol wt
size 3932 bp
technique(s)
molecular cloning: suitable
bacteria selection
kanamycin
origin of replication
pUC (500 copies)
peptide cleavage
no cleavage
promoter
Promoter name: U6
Promoter activity: siRNA
Promoter type: mammalian
reporter gene
none
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Ekspresja krótkiej spinki do włosów RNA w komórkach eukariotycznych. U6 jest transkrybowany przez polimerazę RNA III (RNA pol III), która kończy transkrypcję na łańcuchu reszt tymidynowych, zazwyczaj minimum pięciu reszt w komórkach ssaków. W przeciwieństwie do większości naszych wektorów, ten wektor zawiera terminator RNA pol III za miejscem XhoI, chociaż bardziej powszechne jest wstawianie sekwencji terminatora na końcu sekwencji wstawianej do MCS, która koduje shRNA.
Poziom ekspresji promotora:
Poziom ekspresji promotora:
Application
Uwagi dotyczące miejsca wielokrotnego klonowania: Ten wektor ma zmodyfikowany MCS w porównaniu do standardowych plazmidów. Kodon startowy ATG w miejscu NcoI został usunięty, podobnie jak sekwencje Shine-Dalgarno i KOZAK, ponieważ nie są one wymagane dla transkryptów wyrażonych przez RNA Pol3.
Terminator dla polimerazy RNA III został umieszczony bezpośrednio za miejscem XhoI. Istnieje dodatkowy ciąg reszt tymidynowych (sekwencja terminatora dla RNA Pol III) na końcu regionu SV40 polyA, jednak użycie tego miejsca spowoduje powstanie długiego transkryptu i nie zostało zweryfikowane. Zalecamy wstawienie sekwencji DNA spinki do włosów pomiędzy Hind3 i XhoI. Teoretyczna pozycja +1 RNA jest pierwszą zasadą miejsca restrykcji NotI.
Terminator dla polimerazy RNA III został umieszczony bezpośrednio za miejscem XhoI. Istnieje dodatkowy ciąg reszt tymidynowych (sekwencja terminatora dla RNA Pol III) na końcu regionu SV40 polyA, jednak użycie tego miejsca spowoduje powstanie długiego transkryptu i nie zostało zweryfikowane. Zalecamy wstawienie sekwencji DNA spinki do włosów pomiędzy Hind3 i XhoI. Teoretyczna pozycja +1 RNA jest pierwszą zasadą miejsca restrykcji NotI.
Analysis Note
Aby wyświetlić certyfikat analizy dla tego produktu, należy odwiedzić stronę www.oxgene.com .
Other Notes
Aby wyświetlić informacje o sekwencji dla tego produktu, odwiedź stronę produktu .
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?