Przejdź do
OGS528
PSF-CMV-HUKAPPA LC - WEKTOR PRZECIWCIAŁ LUDZKIEGO ŁAŃCUCHA LEKKIEGO KAPPA
plasmid vector for molecular cloning
Synonim(y):
szybki wektor
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32160702
Promoter:
Promoter name: CMV
Promoter activity: constitutive
Promoter type: mammalian
Origin of replication:
pUC (500 copies)
Bacteria selection:
kanamycin
Reporter gene:
none
Peptide cleavage:
no cleavage
form
buffered aqueous solution
mol wt
size 4579 bp
technique(s)
molecular cloning: suitable
bacteria selection
kanamycin
origin of replication
pUC (500 copies)
peptide cleavage
no cleavage
promoter
Promoter name: CMV
Promoter activity: constitutive
Promoter type: mammalian
reporter gene
none
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Jest to plazmid do ekspresji przeciwciał przeznaczony do generowania pełnej długości kaset ekspresyjnych ludzkiego łańcucha lekkiego kappa. Wektor został zaprojektowany tak, aby zawierał niepalindomiczne miejsce resekcyjne o nazwie BseRI przed regionem kodującym łańcuch lekki. Gdy enzym ten jest używany, wytwarza nawis z pierwszych dwóch nukleotydów w pierwszym kodonie regionu stałego. Pozwala to na płynną fuzję między zmiennymi regionami niosącymi ten sam nawis. Można to osiągnąć poprzez utworzenie fragmentu PCR regionu zmiennego, który zawiera miejsce BserRI na końcu w przeciwnej orientacji.
Poziom ekspresji promotora: Ten plazmid zawiera promotor CMV ssaków do napędzania ekspresji genów. Przetestowaliśmy wszystkie nasze promotory ssaków w różnych typach komórek i CMV jest konsekwentnie najsilniejszy w tych, które badaliśmy. Istnieje jednak wiele doniesień o promotorze CMV wykazującym wyciszenie przez metylację w hodowli długoterminowej.
Application
Plazmid koduje stały region przeciwciała w głównym miejscu wielokrotnego klonowania, umieszczonym tak, aby można go było odciąć w celu wytworzenia nawisu, który umożliwia płynną fuzję z regionem zmiennym z dowolnego przeciwciała. Pozwala to na tworzenie pełnej długości genów przeciwciał bez blizn po klonowaniu.
Aby to umożliwić, bezpośrednio przed sekwencją kodującą region stały znajduje się miejsce restrykcyjne BseRI. Jest to enzym restrykcyjny typu IIS, który wiąże się w jednej pozycji (CAGCAG), a następnie rozszczepia określoną liczbę nukleotydów z dala od miejsca wiązania, niezależnie od sekwencji w punkcie rozszczepienia. Używamy tego miejsca we wszystkich naszych kasetach ekspresji przeciwciał w tej samej pozycji. W tym plazmidzie cięcie za pomocą BseRI spowoduje powstanie nawisu składającego się z pierwszych dwóch nukleotydów pierwszego kodonu regionu stałego. Oznacza to, że każdy zmienny region z takim samym nawisem na jego 3 głównym końcu może być ligowany do tego plazmidu, gdy jest używany w połączeniu z dowolnym 5 głównym miejscem (NotI-NcoI). Aby dodać ten zwis, region zmienny musi być amplifikowany PCR, aby zawierał dowolne z następujących miejsc na jego 3 głównym końcu: BseRI BsgI BtsI lub BsrDI. Zastosowanie tego systemu pozwala na amplifikację PCR zmiennych regionów przeciwciała i połączenie ich z dowolnym z naszych plazmidów o stałym regionie bez konieczności ponownej syntezy całej kasety ekspresyjnej przeciwciała za każdym razem.
Analysis Note
Aby wyświetlić certyfikat analizy dla tego produktu, należy odwiedzić stronę www.oxgene.com .
Other Notes
Aby wyświetlić informacje o sekwencji dla tego produktu, odwiedź stronę produktu .
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)