Przejdź do
OGS553
PSF-OXB1 - SŁABY PLAZMID PROMOTORA BAKTERYJNEGO
plasmid vector for molecular cloning
Synonim(y):
szybki wektor
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
12352200
Promoter:
Promoter name: OXB1
Promoter activity: constitutive
Promoter type: bacterial
Origin of replication:
pUC (500 copies)
Bacteria selection:
kanamycin
Reporter gene:
none
Peptide cleavage:
no cleavage
recombinant
expressed in E. coli
form
buffered aqueous solution
mol wt
size 3859 bp
technique(s)
molecular cloning: suitable
bacteria selection
kanamycin
origin of replication
pUC (500 copies)
peptide cleavage
no cleavage
promoter
Promoter name: OXB1
Promoter activity: constitutive
Promoter type: bacterial
reporter gene
none
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Plazmid ten zawiera słaby promotor bakteryjny do ekspresji w E. coli. Został on uzyskany poprzez modyfikację promotora AraBAD (operonu arabinozy) w celu usunięcia miejsca represora AraC. Po przetestowaniu stwierdzono, że promotor ten jest bardzo słaby w porównaniu z większością innych promotorów bakteryjnych, w tym tych z naszej oferty. Z tego powodu promotor ten jest nazywany OXB1 w naszej kolekcji promotorów bakteryjnych, które rozciągają się od OXB1 do OXB20, przy czym OXB20 jest najsilniejszy. Promotory te nie wymagają indukcji do ekspresji.
Poziom ekspresji promotora: Ten plazmid zawiera słaby konstytutywny promotor E. coli, który pochodzi z operonu arabinozy. Jest on częścią naszego zakresu konstytutywnych promotorów bakteryjnych. Ten promotor (OXB1) wykazuje najniższy poziom ekspresji w zakresie z OXB20 wykazującym najwyższy poziom ekspresji. Nie wymagają one czynnika indukującego do ekspresji.
Application
Klonowanie genu: Plazmid ten został zaprojektowany tak, aby był kompatybilny z wieloma technikami klonowania. Miejsce wielokrotnego klonowania zawiera szereg standardowych, powszechnie stosowanych miejsc restrykcyjnych do klonowania. Korzystając z tych miejsc, geny mogą być wstawiane przy użyciu standardowych metod klonowania z ligazą DNA. Można również stosować inne metody, takie jak klonowanie niezależne od ligazy (LIC) Gibson Assembly InFusionHD lub Seamless GeneArt, a ponieważ wszystkie nasze plazmidy są oparte na tym samym szkielecie, ta sama metoda może być stosowana do klonowania we wszystkich naszych wektorach katalogowych.
Uwagi dotyczące miejsca wielokrotnego klonowania: W MCS znajduje się kilka ważnych miejsc. Obejmują one miejsce NcoI, miejsce XbaI oraz miejsca BsgI i BseRI. Miejsce NcoI zawiera kodon startowy, który znajduje się bezpośrednio za miejscem wiązania rybosomalnego Kozak i Shine-Dalgarno. Pozwala to na optymalne pozycjonowanie genów, gdy kodon startowy jest umieszczony w tym miejscu. Jeśli nie jest to wymagane i chcesz użyć miejsca downstream do klonowania genów, możesz usunąć miejsce NcoI poprzez rozszczepienie plazmidu za pomocą KpnI.
Miejsce XbaI zawiera kodon stop. Ten kodon stop jest umieszczony w określonej pozycji w stosunku do miejsc BsgI i BseRI, które znajdują się bezpośrednio za nim. Kiedy BseRI lub BsgI rozszczepiają plazmid, wytwarzają nawis TA z kodonu stop w miejscu XbaI, który jest kompatybilny ze wszystkimi naszymi plazmidami znaczników peptydowych ciętymi w tych samych miejscach. Miejsca BseRI i BsgI są niepalindromowe i rozszczepiają określoną liczbę zasad z dala od miejsca wiązania.
Za każdym razem, gdy klonujemy gen w naszym miejscu wielokrotnego klonowania, zawsze umieszczamy kodon start i stop w tych samych pozycjach w MCS. Jeśli początki i końce genów nie są kompatybilne z NcoI i XbaI, przedłużamy sekwencję do najbliższych miejsc zewnętrznych, ale utrzymujemy spójne położenie kodonów start i stop.
Analysis Note
Aby wyświetlić certyfikat analizy dla tego produktu, należy odwiedzić stronę www.oxgene.com .
Other Notes
Aby wyświetlić informacje o sekwencji dla tego produktu, odwiedź stronę produktu .
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What are the most recommended E. coli strains to use as host of pSFOXB1, pSFOXB11 and pSFOXB15? And the most recommended media to use to evaluate expression of an heterologous proteins?
    1 answer
    1. Unfortunately, the strain used to produce these plasmid vectors is proprietary and may not be shared. In reviewing the literature DH5α and XL1-blue appear to be frequently utilized strains. In addition, please see the link below to a potential product option. https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/cmc0007
      To discuss further, please navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/techservice, and click on "Product Technical Inquiries" under the Products Section with all the required information so that a member of the Technical Service team can reach out to assist further.