Przejdź do
OGS583
PSF-MINCMV-BLAST - WEKTOR MINIMALNEGO CMV SELEKCJI BLASTYCYDYNY
plasmid vector for molecular cloning
Synonim(y):
szybki wektor
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32160702
Promoter:
Promoter name: CMV
Promoter activity: minimal promoter
Promoter type: mammalian
Origin of replication:
pUC (500 copies)
Bacteria selection:
kanamycin
Reporter gene:
none
Peptide cleavage:
no cleavage
form
buffered aqueous solution
mol wt
size 4159 bp
technique(s)
molecular cloning: suitable
bacteria selection
kanamycin
mammalian cells selection
blasticidin
origin of replication
pUC (500 copies)
peptide cleavage
no cleavage
promoter
Promoter name: CMV
Promoter activity: minimal promoter
Promoter type: mammalian
reporter gene
none
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
W tym przypadku gen oporności na blastycydynę jest regulowany transkrypcyjnie przez minimalny promotor CMV, dając jedynie niski poziom ekspresji w większości komórek ssaków. Ekspresja genu oporności może być regulowana poprzez wstawienie dodatkowych składników regulatorowych przed promotorem za pomocą specjalnie umieszczonego MCS, na przykład miejsc, które reagują na określone czynniki transkrypcyjne lub leki stosowane zewnętrznie, takie jak doksycyklina. W ten sposób można przygotować wyrafinowane konstrukty, które zapewniają odporność na blastycydynę tylko w pewnych z góry określonych warunkach.
Poziom ekspresji promotora: Ten plazmid zawiera minimalny promotor CMV z wielokrotnym miejscem klonowania bezpośrednio przed nim, który umożliwia wstawienie miejsc wiązania czynników transkrypcyjnych. Pozwala to na tworzenie promotorów specyficznych dla tkanki lub reagujących fizjologicznie.
Application
Klonowanie w genie: Ten plazmid zawiera gen w głównym miejscu wielokrotnego klonowania (NotI-ClaI). Każdy plazmid, który sprzedajemy, w którym gen jest w tej konfiguracji, będzie znajdował się dokładnie w tej samej pozycji w stosunku do kodonu start i stop genu. Jedynymi wyjątkami od tej reguły są białka fuzyjne, w których gen fuzyjny może być umieszczony z przodu lub na końcu MCS, aby umożliwić fuzję genów.
Umieszczenie wszystkich naszych genów w tym samym miejscu umożliwia ich przenoszenie między plazmidami przy użyciu tej samej metody klonowania i miejsc restrykcyjnych, niezależnie od używanego plazmidu z naszej oferty produktów. Wstawienie nowego genu do tego plazmidu powinno być łatwo możliwe przy użyciu szeregu standardowych miejsc enzymów restrykcyjnych, które otaczają gen obecnie znajdujący się w wektorze.
Uwagi dotyczące miejsca wielokrotnego klonowania: W miejscu wielokrotnego klonowania znajdują się dwa ważne miejsca restrykcyjne zwane miejscami BsgI i BseRI. Miejsca te przecinają DNA w tej samej pozycji i rozszczepiają kodon stop genu w miejscu wielokrotnego klonowania w tym plazmidzie, tworząc w ten sposób nawis TA. Ten nawis jest kompatybilny z dowolnym z naszych plazmidów peptydowych lub plazmidów z reporterowym znacznikiem fuzyjnym, również ciętych jednym z tych enzymów. Pozwala to na tworzenie płynnych fuzji C-końcowych z genem w tym miejscu wielokrotnego klonowania przy użyciu jednego etapu klonowania z naszego asortymentu C-końcowych peptydów i znaczników reporterowych. Zwykle najprostszą metodą jest sklonowanie C-końcowego znacznika z naszych innych produktów plazmidowych do tego plazmidu przy użyciu BsgI lub BseRI i miejsca restrykcyjnego ClaI.
Miejsca BseRI i BsgI są niepalindromowe i rozszczepiają określoną liczbę zasad z dala od ich miejsc wiązania. Pozwala im to przeciąć kodon stop w genie w tym plazmidzie niezależnie od sekwencji genu.
Analysis Note
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.oxfordgenetics.com.
Other Notes
Aby wyświetlić informacje o sekwencji dla tego produktu, odwiedź stronę produktu .
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)