Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
12352200
Origin of replication:
pUC (500 copies)
Bacteria selection:
kanamycin
Reporter gene:
Renilla luciferase
Peptide cleavage:
no cleavage
form
buffered aqueous solution
mol wt
size 6170 bp
technique(s)
molecular cloning: suitable
bacteria selection
kanamycin
origin of replication
pUC (500 copies)
peptide cleavage
no cleavage
reporter gene
Renilla luciferase
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Plazmid ten został zaprojektowany w taki sposób, aby sekwencje można było wstawić między dwa geny reporterowe (lucyferazę renilla i lucyferazę firefly), aby umożliwić określenie względnego poziomu transkrypcji w obu kierunkach poprzez pomiar luminescencji reportera. Podwójne zestawy reporterowe lucyferazy są dostępne od innych dostawców, które są kompatybilne z tym plazmidem. Plazmid zawiera tylko miejsce Bgl2 między dwoma genami, aby umożliwić wstawienie.
Poziom ekspresji promotora:
Poziom ekspresji promotora:
Application
Plazmid ten zawiera dwa geny reporterowe lucyferazy (Firefly i Renilla) w przeciwnych kierunkach z miejscem restrykcyjnym Bgl2 pomiędzy dwoma genami, aby umożliwić wstawienie promotorów. Pozwala to na określenie poziomu transkrypcji sekwencji DNA i promotorów w obu kierunkach poprzez wstawienie sekwencji do miejsca restrykcyjnego Bgl2. Jeśli sekwencja, którą chcesz wstawić, zawiera miejsce Bgl2, fragmenty z BamHI również mają takie same zwisy i mogą być ligowane do tego plazmidu pociętego Bgl2.
Analysis Note
Aby wyświetlić certyfikat analizy dla tego produktu, należy odwiedzić stronę www.oxgene.com .
Other Notes
Aby wyświetlić informacje o sekwencji dla tego produktu, odwiedź stronę produktu .
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?