Przejdź do
OGS65
PSF-CMV-COOH-P2A-3 - PLAZMID FMDV P2A
plasmid vector for molecular cloning
Synonim(y):
szybki wektor
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
12352200
Reporter gene:
none
Peptide cleavage:
no cleavage
tag
P2A tagged
form
buffered aqueous solution
mol wt
size 4280 bp
technique(s)
molecular cloning: suitable
peptide cleavage
no cleavage
reporter gene
none
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
PSF-CMV-COOH-P2A-3 - Plazmid FMDV P2A dodaje peptyd P2A pryszczycy między pierwotnym MCS (NotI-XbaI, ale XbaI jest ablowany w tym wektorze) a fuzyjnym MCS (ClaI-NheI). Sekwencja kodująca peptydu P2A to: GSGATNFSLLKQAGDVEENPGP. Peptyd ulega samorozszczepieniu między przedostatnią resztą glicyny a ostatnią resztą proliny. Pozostawia to pierwsze (górne) białko w polipeptydzie z większością aminokwasów peptydu P2A na C-końcu, podczas gdy ostatnie (dolne) białko ma prolinę pozostałą na N-końcu. Nie potwierdziliśmy, czy białka wydzielnicze są w stanie odłączyć się od białek cytozolowych po połączeniu tą metodą. Należy zatem wziąć pod uwagę wewnątrzkomórkowy transport białek.
Poziom ekspresji promotora: Ten plazmid zawiera promotor CMV ssaków do napędzania ekspresji genów. Przetestowaliśmy wszystkie nasze promotory ssaków w różnych typach komórek i CMV jest konsekwentnie najsilniejszy w tych, które badaliśmy. Istnieje jednak wiele doniesień o promotorze CMV wykazującym wyciszenie przez metylację w hodowli długoterminowej.
Application
Wektor ten został zaprojektowany tak, aby umożliwić wstawienie dwóch genów, po jednym w obu miejscach znacznika P2A. Można to osiągnąć przy użyciu standardowych metod klonowania.
Uwagi dotyczące wielu miejsc klonowania: W miejscu NcoI znajduje się kodon startowy, który w razie potrzeby można usunąć przez trawienie KpnI. MCS dla insercji genów w większości wektorów SnapFast rozciąga się od NotI do XbaI, jednak w tym wektorze miejsce XbaI zostało usunięte, aby usunąć kodon stop w miejscu i umożliwić odczyt sekwencji kodującej P2A.
Analysis Note
Aby wyświetlić certyfikat analizy dla tego produktu, należy odwiedzić stronę www.oxgene.com .
Other Notes
Aby wyświetlić informacje o sekwencji dla tego produktu, odwiedź stronę produktu .
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)