Przejdź do
OGS91
PSF-CMV-NH2-V5-EKT-NCOI - N-KOŃCOWY PLAZMID Z TAGIEM V5
plasmid vector for molecular cloning
Synonim(y):
szybki wektor
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
12352200
Promoter:
Promoter name: CMV
Promoter activity: constitutive
Promoter type: mammalian
Origin of replication:
pUC (500 copies)
Bacteria selection:
kanamycin
Reporter gene:
none
Peptide cleavage:
no cleavage
tag
V5 tagged
form
buffered aqueous solution
mol wt
size 4280 bp
technique(s)
molecular cloning: suitable
bacteria selection
kanamycin
origin of replication
pUC (500 copies)
peptide cleavage
no cleavage
peptide tag location
N-terminal
promoter
Promoter name: CMV
Promoter activity: constitutive
Promoter type: mammalian
reporter gene
none
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Wektor plazmidowy dodaje znacznik epitopu V5 do N-końca białka, które jest kodowane w miejscu wielokrotnego klonowania. Znacznik ten umożliwia wykrywanie i oczyszczanie znakowanego białka przy użyciu przeciwciał podniesionych przeciwko epitopowi V5 grypy. Sekwencja kodująca znacznika V5 to GKPIPNPLLGLDST. Bezpośrednio za znacznikiem V5 znajduje się miejsce rozszczepienia enterokinazy (DDDDK), które można wykorzystać do usunięcia znacznika V5 z oczyszczonego białka. Rozszczepia się po reszcie lizyny.
Poziom ekspresji promotora: PSF-CMV-NH2-V5-EKT-NCOI - N-końcowy plazmid z tagiem V5 zawiera promotor CMV ssaków do napędzania ekspresji genów. Przetestowaliśmy wszystkie nasze promotory ssaków w różnych typach komórek i CMV jest konsekwentnie najsilniejszy w tych, które badaliśmy. Istnieje jednak wiele doniesień o promotorze CMV wykazującym wyciszenie przez metylację w hodowli długoterminowej.
Application
Wektor do klonowania molekularnego został zaprojektowany w celu umożliwienia dodania znacznika peptydowego na końcu białka będącego przedmiotem zainteresowania przy użyciu standardowych technik klonowania.Uwagi dotyczące wielu miejsc klonowania:
W miejscu NcoI znajduje się kodon startowy, który w razie potrzeby można usunąć przez trawienie KpnI. MCS dla wstawień genów rozciąga się od NotI do XbaI, jednak znacznik znajduje się między miejscami NotI i HindIII. Istnieją sekwencje Shine-Dalgarno i sekwencje KOZAK dopasowane do kodonu startowego znacznika peptydowego.
Miejsca ClaI do NheI mają inne funkcje, takie jak dodawanie C-końcowych znaczników peptydowych, drugich promotorów lub składników ekspresji IRES. Miejsca restrykcyjne BsgI i BseRI rozszczepiają się w obrębie kodonu stop w miejscu XbaI i umożliwiają retrospektywną fuzję C-końcowych sekwencji znaczników peptydowych, jeśli kodon stop jest umieszczony w tej pozycji.
Analysis Note
Aby wyświetlić certyfikat analizy dla tego produktu, należy odwiedzić stronę www.oxgene.com .
Other Notes
Aby wyświetlić informacje o sekwencji dla tego produktu, odwiedź stronę produktu .
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)