Przejdź do
OGS96
PSF-CMV-NH2-FLAG®-EKT-NCOI- N-KOŃCOWY PLAZMID Z TAGIEM FLAG®
plasmid vector for molecular cloning
Synonim(y):
szybki wektor
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
12352200
Promoter:
Promoter name: CMV
Promoter activity: constitutive
Promoter type: mammalian
Origin of replication:
pUC (500 copies)
Bacteria selection:
kanamycin
Reporter gene:
none
Peptide cleavage:
no cleavage
tag
FLAG® tagged
form
buffered aqueous solution
mol wt
size 4247 bp
technique(s)
molecular cloning: suitable
bacteria selection
kanamycin
origin of replication
pUC (500 copies)
peptide cleavage
no cleavage
peptide tag location
N-terminal
promoter
Promoter name: CMV
Promoter activity: constitutive
Promoter type: mammalian
reporter gene
none
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Plazmid ten dodaje znacznik epitopu FLAG do N-końca białka, które jest kodowane w miejscu wielokrotnego klonowania. Znacznik ten umożliwia wykrywanie i oczyszczanie znakowanego białka przy użyciu przeciwciał podniesionych przeciwko epitopowi FLAG. Sekwencja kodująca znacznika FLAG to DYKDDDDK. W sekwencji znacznika FLAG znajduje się miejsce rozszczepienia enterokinazy (DDDDK), które w razie potrzeby można wykorzystać do usunięcia go z oczyszczonego białka. Rozszczepia się po reszcie lizyny.
Poziom ekspresji promotora: Ten plazmid zawiera promotor CMV ssaków do napędzania ekspresji genów. Przetestowaliśmy wszystkie nasze promotory ssaków w różnych typach komórek i CMV jest konsekwentnie najsilniejszy w tych, które badaliśmy. Istnieje jednak wiele doniesień o promotorze CMV wykazującym wyciszenie przez metylację w hodowli długoterminowej.
Application
Klonowanie w genie: Wektor ten został zaprojektowany w celu umożliwienia dodania znacznika peptydowego na końcu białka będącego przedmiotem zainteresowania przy użyciu standardowych technik klonowania. Uwagi dotyczące wielu miejsc klonowania:
W miejscu NcoI znajduje się kodon startowy, który w razie potrzeby można usunąć przez trawienie KpnI. MCS dla wstawień genów rozciąga się od NotI do XbaI, jednak znacznik znajduje się między miejscami NotI i HindIII. Istnieją sekwencje Shine-Dalgarno i sekwencje KOZAK dopasowane do kodonu startowego znacznika peptydowego.
Miejsca ClaI do NheI mają inne funkcje, takie jak dodawanie C-końcowych znaczników peptydowych, drugich promotorów lub składników ekspresji IRES. Miejsca restrykcyjne BsgI i BseRI rozszczepiają się w obrębie kodonu stop w miejscu XbaI i umożliwiają retrospektywną fuzję C-końcowych sekwencji znaczników peptydowych, jeśli kodon stop jest umieszczony w tej pozycji.
Analysis Note
Aby wyświetlić certyfikat analizy dla tego produktu, należy odwiedzić stronę www.oxgene.com .
Other Notes
Aby wyświetlić informacje o sekwencji dla tego produktu, odwiedź stronę produktu .
Legal Information
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)