Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 vial | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1820,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106609
Concentration:
500 ng/μL
1820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócpackaging
vial of 20 μL
Quality Segment
concentration
500 ng/μL
application(s)
genome mapping
genomic analysis
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Wektor kontrolny MISSION TRC3 ORF BFP jest plazmidowym wektorem lentiwirusowym. Wektor zawiera insert ORF wyrażający BFP i jest przydatny jako kontrola pozytywna (lub negatywna) w eksperymentach z wykorzystaniem kolekcji bibliotekLentiORF MISSION TRC3 w formacie tablicowym lub pulowym, w tym naszej najnowszej >Puli LentiORF całegogenomu.
Ta pozytywna kontrola może być używana do pomiaru wydajności transdukcji i optymalizacji dostarczania ORF w liniach komórkowych, które nie przeżywają ekspozycji na puromycynę. Kontrola BFP zawiera gen kodujący BFP napędzany przez promotor EF1a. Kontrola ta zapewnia szybkie wizualne potwierdzenie udanej transdukcji. Geny oporności na antybiotyki ampicylinę i puromycynę zapewniają selekcję odpowiednio w komórkach bakterii lub ssaków.
Ponadto, samodezaktywujące się, niekompetentne replikacyjnie cząsteczki wirusowe mogą być wytwarzane w komórkach pakujących (HEK293T) poprzez współtransfekcję z kompatybilnymi plazmidami pakującymi. Wektor kontrolny MISSION TRC3 ORF BFP jest dostarczany jako 10 μg plazmidowego DNA w buforze Tris-EDTA (TE) w stężeniu 500 ng/μl.
Ta pozytywna kontrola może być używana do pomiaru wydajności transdukcji i optymalizacji dostarczania ORF w liniach komórkowych, które nie przeżywają ekspozycji na puromycynę. Kontrola BFP zawiera gen kodujący BFP napędzany przez promotor EF1a. Kontrola ta zapewnia szybkie wizualne potwierdzenie udanej transdukcji. Geny oporności na antybiotyki ampicylinę i puromycynę zapewniają selekcję odpowiednio w komórkach bakterii lub ssaków.
Ponadto, samodezaktywujące się, niekompetentne replikacyjnie cząsteczki wirusowe mogą być wytwarzane w komórkach pakujących (HEK293T) poprzez współtransfekcję z kompatybilnymi plazmidami pakującymi. Wektor kontrolny MISSION TRC3 ORF BFP jest dostarczany jako 10 μg plazmidowego DNA w buforze Tris-EDTA (TE) w stężeniu 500 ng/μl.
Application
Genomika funkcjonalna/badanie nadekspresji/walidacja celu
Legal Information
Korzystanie z tego produktu podlega jednej lub kilku umowom licencyjnym. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Strona licencji MISSION.
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| concentration 500 ng/μL | concentration 500 ng/μL | concentration 1x106 VP/ml (via p24 assay) | concentration 5x108 VP/ml (via p24 assay) |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| storage temp. −70°C | storage temp. −20°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| application(s) genome mapping | application(s) genome mapping | application(s) genome mapping | application(s) genome mapping |
| packaging vial of 20 μL | packaging vial of 20 μL | packaging vial of 200 μL | packaging vial of 200 μL |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?