Przejdź do
ORFGFPH
MISSION® Lentiwirus TRC3 ORF GFP o wysokim mianie kontrolnym
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
200 μL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5900,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106609
Concentration:
5x108  VP/ml (via p24 assay)
5900,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
vial of 200 μL
Quality Segment
concentration
5x108  VP/ml (via p24 assay)
application(s)
genome mapping
genomic analysis
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Cząsteczki transdukcyjne MISSION TRC3 ORF GFP Lentivirus High Titer Control Transduction Particles zawierają insert ORF wyrażający TurboGFP™ i są przydatne jako kontrola pozytywna (lub negatywna) w eksperymentach wykorzystujących kolekcję bibliotekLentiORF MISSION TRC3 w formacie tablicowym lub pulowym, w tym naszą najnowszą pulę WholeGenome LentiORF Pool. TurboGFP jest ulepszonym wariantem zielonego białka fluorescencyjnego copGFP sklonowanego z Copepoda Pontellina plumata.
Cząsteczki transdukcyjne TurboGFP ORF są wytwarzane z plazmidu lentiwirusowego pLX307-puro-TurboGFP (ORFGFP) o zweryfikowanej sekwencji. Ta pozytywna kontrola może być wykorzystywana do pomiaru wydajności transdukcji i optymalizacji dostarczania ORF w liniach komórkowych, które nie przeżywają ekspozycji na puromycynę. Kontrola GFP zawiera gen kodujący TurboGFP napędzany przez promotor EF1a. Kontrola ta zapewnia szybkie wizualne potwierdzenie udanej transdukcji. Geny oporności na antybiotyki ampicylinę i puromycynę zapewniają selekcję odpowiednio w komórkach bakterii lub ssaków.
W przeciwieństwie do mysich systemów retrowirusowych MMLV lub MSCV, cząsteczki oparte na lentiwirusach umożliwiają skuteczną infekcję i integrację konstruktu w zróżnicowanych i nie dzielących się komórkach, takich jak neurony i komórki dendrytyczne, przezwyciężając trudności związane z niską transfekcją i integracją podczas korzystania z tych linii komórkowych. Samoaktywujące się, niekompetentne replikacyjnie cząstki wirusowe są wytwarzane w komórkach pakujących (HEK293T) poprzez współtransfekcję z kompatybilnymi plazmidami pakującymi.
Ponadto, kontrolne cząstki transdukcyjne są pseudotypowane glikoproteiną otoczki G wirusa pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej (VSV-G), umożliwiając transdukcję szerokiej gamy komórek ssaków. 200 μl cząstek lentiwirusowych 5x108 TU/ml (w teście miareczkowania p24) jest dostarczane jako zamrożony zapas.
Ta oferta o wysokim mianie jest zalecana dla klientów: którzy muszą wykorzystać mniejsze objętości wirusa, którzy mają bardzo trudne do transdukcji linie komórkowe lub którzy muszą transdukować dużą liczbę komórek.
Podczas przeprowadzania eksperymentów z użyciem klonów MISSION TRC3 ORF, odpowiednie kontrole powinny być kluczowym elementem projektu eksperymentalnego, aby umożliwić dokładną interpretację wyników ekspresji genów i białek. Cząsteczki transdukcyjne MISSION Control są krytyczną kontrolą pozytywną do monitorowania wydajności transdukcji.
Aby zobaczyć dane aplikacji, protokoły, mapy wektorów i więcej odwiedź stronę informacyjną TRC3.
Application
Genomika funkcjonalna/badanie nadekspresji/walidacja celu
Preparation Note
Krzywa zabijania Puro i określanie CFU (jednostki tworzenia kolonii) na ml. Przed przeprowadzeniem badań przesiewowych w skali biblioteki należy przeprowadzić dwa wstępne eksperymenty. Odwiedź stronę Strona informacyjna dotycząca puli lentiwirusów lub zapoznaj się z biuletynem technicznym.
Legal Information
Korzystanie z tego produktu podlega jednej lub kilku umowom licencyjnym. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Strona licencji MISSION.
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TurboGFP is a trademark of Evrogen Co.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ORFBFPHORFGFPVORFBFPV
description
-
description
-
description
-
description
-
concentration
5x108  VP/ml (via p24 assay)
concentration
5x108  VP/ml (via p24 assay)
concentration
1x106  VP/ml (via p24 assay)
concentration
1x106  VP/ml (via p24 assay)
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
packaging
vial of 200 μL
packaging
vial of 200 μL
packaging
vial of 200 μL
packaging
vial of 200 μL
application(s)
genome mapping
genomic analysis
application(s)
genome mapping
genomic analysis
application(s)
genome mapping
genomic analysis
application(s)
genome mapping
genomic analysis
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)