Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1910,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H18BrNO4S · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
412.30 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
1910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.CC(C)[C@H](NS(=O)(=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(Br)cc2)C(O)=O
InChI
1S/C17H18BrNO4S.H2O/c1-11(2)16(17(20)21)19-24(22,23)15-9-5-13(6-10-15)12-3-7-14(18)8-4-12;/h3-11,16,19H,1-2H3,(H,20,21);1H2/t16-;/m0./s1
InChI key
LUKRECOTGXWIDO-NTISSMGPSA-N
Gene Information
—
Biochem/physiol Actions
PD166793 is a broad spectrum, but class-selective, MMP inhibitor (low nM at MMP-2 & 3 and low μM at MMP-1, 7 & 9).
PD166793 is a broad spectrum, but class-selective, MMP inhibitor (low nM at MMP-2 & 3 and low μM at MMP-1, 7 & 9). Adding PD166793 to the high-fat diet substantially reduced the rise in blood glucose. The improvement of glucose homeostasis in PD166793-treated ZDF rats was a result of the enhancement of β-cell function. It prevents β-cell dysfunction and diabetes in female ZDF rats on a high-fat diet. It has been shown to block left ventricular remodeling and dysfunction in a rat model of heart failure. Preservation of normoglycemia and normal glucose tolerance in compound PD166793-treated animals is accompanied by preservation of the high serum insulin levels that are a consequence of the insulin resistance present in these animals. It is not reversing insulin resistance these animals. The most striking effect of the compound is on pancreatic insulin content and β-cell volume.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description The MMP-2/MMP-3 Inhibitor III, PD166793, also referenced under CAS 199850-67-4, controls the biological activity of MMP-2/MMP-3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications. |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) |
| form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Gene Information | Gene Information - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?