Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3260,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3260,00 zł
Quality Segment
specific activity
≥2.0 units/mg protein
mol wt
60 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... CPB1(1360)
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥2.0 units/mg protein | description 50-55 units/mg protein carboxypeptidase B | description The Thrombin-Activatable Fibrinolysis Inhibitor, Human controls the biological activity of Thrombin-Activatable Fibrinolysis. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications. | description recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC) |
| Gene Information human ... CPB1(1360) | Gene Information human ... CPB1(1360) | Gene Information - | Gene Information rat ... Cpb2(113936) |
| specific activity ≥2.0 units/mg protein | specific activity 50-55 units/mg protein carboxypeptidase B | specific activity 2-9 units/mg protein | specific activity - |
| storage temp. −70°C | storage temp. −20°C | storage temp. −70°C | storage temp. −20°C |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. - | UniProt accession no. |
| mol wt 60 kDa | mol wt - | mol wt - | mol wt 35.1 kDa |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?