Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2870,00 zł |
200 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2900,00 zł 2465,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2870,00 zł
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody product type
primary antibodies
clone
4G10, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~84 kDa
species reactivity
chicken, rat, lizard, human
concentration
~1.5 mg/mL
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, indirect ELISA: suitable, indirect immunofluorescence: 2.5-5 μg/mL using paraformaldehyde fixed HepG2 cells, western blot: suitable
isotype
IgG2b
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PROX1(5629)
rat ... Prox1(305066)
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description clone 4G10, purified from hybridoma cell culture | description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody | description - | description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| clone 4G10, monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| species reactivity chicken, rat, lizard, human | species reactivity human | species reactivity human, rat, mouse | species reactivity human |
| antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| Gene Information human ... PROX1(5629) | Gene Information human ... PROX1(5629) | Gene Information human ... PROX1(5629) | Gene Information human ... PROX1(5629) |
| biological source mouse | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?