Przejdź do
P0115
PAC-1
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(4-Benzylpiperazino)acetic acid (3-allyl-2-hyroxybenzylidene)hydrazide, 1-Piperazineacetic acid, 2-(phenylmethyl)-,[[2-hydroxy-3-(2-propenyl)phenyl]methylene]hyrrazide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
536,00 zł
455,60 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1750,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H28N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
392.49
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32160702
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
455,60 zł
Cena katalogowa536,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL, deionized water: ≤2 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
Oc1c(CC=C)cccc1\C=N\NC(=O)CN2CCN(CC2)Cc3ccccc3
InChI
1S/C23H28N4O2/c1-2-7-20-10-6-11-21(23(20)29)16-24-25-22(28)18-27-14-12-26(13-15-27)17-19-8-4-3-5-9-19/h2-6,8-11,16,29H,1,7,12-15,17-18H2,(H,25,28)/b24-16+
InChI key
YQNRVGJCPCNMKT-LFVJCYFKSA-N
General description
Procaspase-activating compound 1 (PAC-1) is an ortho-hydroxy N-acyl hydrazine compound. It is cytotoxic to a variety of cancer cells, such as lymphoma, leukaemia, breast carcinoma and glioblastoma. High doses of PAC-1 can promote neuroexcitation. It helps in the in vitro autoactivation of the proenzyme protease, which acts as a prototype for other protease activating compounds. PAC-1 dependant activation of procaspase-3 is associated with the chelation of zinc.
Biochem/physiol Actions
PAC-1 is a caspase 3 activator.
PAC-1 is a caspase 3 activator. Caspase activation is a key strategy in cancer therapy. Caspase 3 is a key executioner caspase and direct effector of apoptosis. Hallmark of many cancers is the circumvention of signal in the activation of executioner caspases and loss of apoptotic response. EC50 for caspase 3 activation = 0.33 μM and caspase 7= 4.5 μM. The IC50 for apoptosis induction = 0.92 μM. Elevated caspase 3 level in cancerous cell lines and tissues allows PAC-1 to selectively induce apoptosis in tissues.
Features and Benefits
This compound is featured on the Caspases page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SCP0097
description
≥98% (HPLC)
description
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
form
lyophilized
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL, deionized water: ≤2 mg/mL
solubility
-
color
white
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)