The purity of this product is not determined.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2270,00 zł |
200 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2960,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2270,00 zł
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~40 kDa
species reactivity
mouse (predicted), rat (predicted), human
concentration
~1 mg/mL
technique(s)
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human HT-29 cells, western blot: 0.5-1 μg/mL using whole extract of human colorectal adenocarcinoma HT-29 cells
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PON1(5444)
mouse ... Pon1(18979)
rat ... Pon1(84024)
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution | description - | description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution | description affinity isolated antibody |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form - | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| mol wt antigen ~40 kDa | mol wt - | mol wt - | mol wt 40 kDa |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Can you give information about the purity of the product? Thank you.