Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2520,00 zł |
20 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5740,00 zł |
2520,00 zł
recombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
Quality Segment
assay
≥75% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous solution
enzyme activity
>800 units/mg protein
mol wt
76-80 kDa by SDS-PAGE
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... PRKCZ(5590)
Application
Biochem/physiol Actions
Phosphorylation appears to be an important mechanism of regulation of all PKCs. PKC plays a role in the regulation of cell transformation, growth, differentiation, ruffling, vesicle trafficking, apoptosis and gene expression.
Physical form
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥75% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, buffered aqueous solution | description ≥70% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, buffered aqueous glycerol solution | description >95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, buffered aqueous glycerol solution | description >85% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, buffered aqueous glycerol solution |
| Gene Information human ... PRKCZ(5590) | Gene Information human ... PRKCA(5578) | Gene Information human ... PRKCD(5580) | Gene Information human ... PRKCB(5579) |
| assay ≥75% (SDS-PAGE) | assay ≥70% (SDS-PAGE) | assay >95% (SDS-PAGE) | assay >85% (SDS-PAGE) |
| form buffered aqueous solution | form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous glycerol solution |
| recombinant expressed in baculovirus infected insect cells | recombinant expressed in baculovirus infected insect cells | recombinant expressed in baculovirus infected insect cells | recombinant expressed in baculovirus infected insect cells |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| mol wt 76-80 kDa by SDS-PAGE | mol wt 80-81 kDa by SDS-PAGE | mol wt 74-79 kDa by SDS-PAGE | mol wt 80 kDa by SDS-PAGE, calculated mol wt 76.9 kDa |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9002-93-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?