Przejdź do
P0296
Poly-D-lysine hydrobromide
suitable for cell culture, Mol wt 1,000-5,000
Synonim(y):
D-Lysine homopolymer hydrobromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
254,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
828,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4520,00 zł
3390,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7900,00 zł
5925,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
D-Lys-(D-Lys)n-D-Lys · xHBr
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
254,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Poly-D-lysine hydrobromide, mol wt 1,000-5,000
form
powder or solid
Quality Segment
mol wt
1,000-5,000
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
white to faint yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(C)[C@@](NC)([H])CCCCN.[Br]
InChI
1S/C6H14N2O2.BrH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H
InChI key
MEXAGTSTSPYCEP-UHFFFAOYSA-N
Application
Poly-D-lysine polymers can be used in preparing surfaces for cell attachment. The D-lysine polymers can also be used with cells that digest poly-L-lysine polymers and cause an excessive uptake of L-lysine.
This product is recommended as a cell culture substratum when using 0.5 - 1.0 mL of a 0.1 mg/mL solution to coat 25 cm2. Lower molecular weight versions of the product are less viscous, but high more molecular weight versions provide more attachment sites per molecule.
Biochem/physiol Actions
Poly-D-lysine (PDL) hydrobromide is a nonspecific attachment factor for cells useful in promoting cell adhesion to solid substrates by enhancing electrostatic interaction between negatively charged ions of the cell membrane and the culture surface. After absorption to the culture surface, poly-D-lysine increases the number of positively charged cell binding sites.
Analysis Note
This product has a molecular weight of 1,000-4,000. To remove the HBr, dissolve this product in a neutral buffer and dialyze to remove the salts. In general, to use this product as an attachment factor, add 50 mL of sterile tissue culture grade water to 5 mg of poly-lysine, and aseptically coat the surface with 1 mL per 25 cm2 of solution. After 5 minutes, remove the solution through aspiration and thoroughly rinse the surface. Let dry for two hours before introducing cells and medium.
Other Notes
Poly-D-lysine is a positively charged amino acid polymer with approximately one HBr per lysine residue. The hydrobromide allows the poly-D-lysine to be in a crystalline form soluble in water. A small amount of product may be found in the β structure because the HBr interferes with hydrogen bonding between amino and either the carboxyl groups or N or O containing moieties.
Disclaimer
Sterile solutions are stable for up to 2 years when stored at 2-8°C. It should be stored desiccated at -20°C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P1024P6407P7886
description
mol wt 1,000-5,000
description
mol wt ≥300,000
description
mol wt 70,000-150,000, lyophilized powder, γ-irradiated, BioReagent, suitable for cell culture
description
mol wt 30,000-70,000
form
powder or solid
form
powder or solid
form
lyophilized powder
form
solid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white to faint yellow
color
white to off-white
color
-
color
white to off-white
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
mol wt
1,000-5,000
mol wt
≥300,000
mol wt
70,000-150,000
mol wt
30,000-70,000
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly-D-lysine hydrobromide
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)