Przejdź do
P0376
Phenolphthalein β-D-glucuronide sodium salt
β-glucuronidase substrate, chromogenic, ≥90% (TLC), powder
Synonim(y):
Phenolphthalein glucuronic acid, Phenolphthalein mono-β-glucosiduronic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
408,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1450,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2400,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7260,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C26H21O10Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
516.43
NACRES:
NA.28
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
229-896-3
MDL number:
408,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Phenolphthalein β-D-glucuronide sodium salt, β-glucuronidase substrate
Quality Segment
assay
≥90% (TLC)
form
powder
solubility
H2O: soluble 5 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C([O-])=O)Oc2ccc(cc2)C3(OC(=O)c4ccccc34)c5ccc(O)cc5
InChI
1S/C26H22O10.Na/c27-15-9-5-13(6-10-15)26(18-4-2-1-3-17(18)24(33)36-26)14-7-11-16(12-8-14)34-25-21(30)19(28)20(29)22(35-25)23(31)32;/h1-12,19-22,25,27-30H,(H,31,32);/q;+1/p-1/t19-,20-,21+,22-,25+,26?;/m0./s1
InChI key
GBLJULUMBNYFAK-PDFLYTMFSA-M
Biochem/physiol Actions
Phenolphthalein β-D-glucuronide sodium salt is a β glucuronidase substrate. It is biosynthesized from the urine of rabbits to which phenolphthalein has been administered.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P050173677N1627
description
β-glucuronidase substrate
description
β-glucuronidase substrate
description
≥99.0% (TLC)
description
≥98% (TLC)
assay
≥90% (TLC)
assay
≥97% (TLC)
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
solubility
H2O: soluble 5 mg/mL
solubility
H2O: soluble 100 mg/mL
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, faintly yellow
solubility
H2O: soluble 100 mg/mL, clear
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)