Przejdź do
P0500
Palmitic acid
≥99%
Synonim(y):
1-Pentadecanecarboxylic acid, C16:0, Cetylic acid, Hexadecanoic acid, NSC 5030, PamOH
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
280,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
607,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1960,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3490,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)14COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.42
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-312-9
Beilstein/REAXYS Number:
607489
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Assay:
≥99%
Concentration:
≥99%
Form:
powder
280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
10 mmHg ( 210 °C)
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
concentration
≥99%
bp
271.5 °C/100 mmHg (lit.)
mp
61-62.5 °C (lit.)
solubility
water: soluble 0,00005 g/L at 20 °C
density
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
lipid type
saturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)
InChI key
IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
Palmitic acid (PA), a saturated fatty acid present in the human body, accounts for 20-30% of total fatty acids (FA) in membrane phospholipids (PL) and adipose triacylglycerols (TAG). It is one of the main components of palm oil however, significant amounts of PA are also found in meat and dairy products, cocoa butter, and olive oil. PA is also present in breast milk. PA performs various fundamental biological functions at cellular and tissue levels.
Application
Palmitic acid has been used:
  • to study its effects on monocyte chemoattractant protein-1 (MCP-1) expression in adipocytes and THP-1 macrophages
  • to stimulate lipotoxicity in primary rat hepatocytes
  • in Et-bovine serum albumin (BSA) solution along with retinoic acid (RA) and retinol to study its effects on spermatogenesis or meiotic progression
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
50634576119P0090000
Palmitic acid European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
P0090000
Palmitic acid
description
≥99%
description
-
description
analytical standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
concentration
≥99%
concentration
-
concentration
-
concentration
-
assay
≥99%
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
form
powder
form
solid
form
-
form
-
solubility
water: soluble 0,00005 g/L at 20 °C
solubility
hot ethanol: soluble
solubility
-
solubility
-
storage temp.
room temp
storage temp.
10-30°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Palmitic acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. How long does it last in solution and how long does it last in powder form?
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration date, however, batches are retested every three years while stock is available. The material is soluble in chloroform at 100 mg/mL, ethanol at 30 mg/mL, DMSO at 20 mg/mL, and Dimethyl Formamide at 20 mg/mL. While it is recommended to purge stock solutions with inert gas, the long term storage and stability have not been determined. Upon dilution with aqueous buffers or medium, working solutions should not be stored longer than one day.
      Helpful?
  4. Hola, este compuesto es estable a largo plazo? A qué temperatura debería almacenarse una vez solubilizado en DMSO/Etanol a 80mM ? Muchas gracias de antemano
    1 answer
    1. Unfortunately, the stability of this product in solution is not determined.
      Helpful?
  5. What is the solubility?
    1 answer
    1. This product is tested for solubility at 100 mg/mL in Chloroform. The item is also soluble in DMSO (purged with inert gas) at 20 mg/mL. Other sources report that this material is also soluble in Ethanol.
      Helpful?
  6. Hello , Do you provide Halal / Kosher / Vegan certificate for RSPO grade Palmitic acid
    1 answer
    1. This product is listed as an M-Clarity level 200. For this quality level product only limited documentation is available and Halal, Kosher, and Vegan certificate are not provided. See the link below to learn more about the various quality levels and what these levels entail:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/life-science/quality-and-regulatory-management/m-clarity-program
      Should this level of documentation be required, see the links below to the Food Grade product options available.
      W283207
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/aldrich/w283207
      W283215
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/aldrich/w283215
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review