Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1170,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1170,00 zł
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
lyophilized powder
functional group
amine, ester
lipid type
phosphoglycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)=O
InChI
1S/C44H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)50-40-42(41-52-54(48,49)51-39-38-45(3,4)5)53-44(47)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h14-17,20-23,42H,6-13,18-19,24-41H2,1-5H3/b16-14-,17-15-,22-20-,23-21-/t42-/m1/s1
InChI key
FVXDQWZBHIXIEJ-LNDKUQBDSA-N
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99% (TLC), lyophilized powder | description Avanti Research™ - A Croda Brand | description 1,2-dilinoleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform | description lyophilized powder |
| biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source - | biological source synthetic (organic) |
| assay ≥99% (TLC) | assay >99% (TLC) | assay >99% (TLC) | assay ≥99% (TLC) |
| functional group amine, ester | functional group - | functional group - | functional group phospholipid |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| form lyophilized powder | form powder | form liquid | form lyophilized powder |
| shipped in ambient | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in ambient |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?