Przejdź do
P0610
Dounce tissue grinder pestle
Large clearance, working volume 7 mL
Synonim(y):
885301-0007
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
510,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32080115
510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
glass
manufacturer/tradename
DWK Life Sciences
working volume
7 mL
General description
Designed primarily for cellular work where the nucleus remains intact after homogenization.
Features and Benefits
  • Manufactured from borosilicate glass 3.3
  • Designed primarily for cellular work where the nucleus remains intact after homogenization.
  • All-glass construction
  • Two pestles are supplied with each complete unit
  • Large clearance pestle is used for the initial sample reduction
  • Small clearance pestle is used to form the final homogenate
  • Replacement components are available and completely interchangeable
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P0485P1235P0735
description
Large clearance, working volume 7 mL
description
Large clearance, working volume 2 mL
description
Small clearance, working volume 7 mL
description
Large clearance, working volume 15 mL
material
glass
material
glass
material
glass
material
glass
manufacturer/tradename
DWK Life Sciences
manufacturer/tradename
DWK Life Sciences
manufacturer/tradename
DWK Life Sciences
manufacturer/tradename
DWK Life Sciences
working volume
7 mL
working volume
2 mL
working volume
7 mL
working volume
15 mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dounce tissue grinder pestle
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)