Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmanufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS20162A
color
blue
General description
Conveniently holds 3 pipettors. An extension to the Clamp-ette family of pipetting aids. This innovative product clamps down securely to table tops or benches and holds most major brands of pipettors. The Tri-Clamp-ette provides the flexibility of housing expensive pipettors practically anywhere in the lab. A screw on each end of the product provides a safe hold with just a few easy turns. Available in blue, red, or purple.
Legal Information
Clamp-ette is a trademark of Heathrow Scientific
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description blue | description single-channel, volume 1000 μL, blue | description single-channel, volume 20 μL, gray | description single-channel, volume 200 μL, yellow |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS20162A | manufacturer/tradename Eppendorf® 3121000121 | manufacturer/tradename Eppendorf® 4921000060 (Global) | manufacturer/tradename Eppendorf® 4921000117 (Global) |
| color blue | color - | color - | color - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?