To collect the agarose beads, a centrifugation speed of 1000 x g for 5 minutes should be sufficient, using the A2220 batch method as a guide
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1190,00 zł |
100 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2060,00 zł |
250 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4420,00 zł |
1000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 13 830,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1190,00 zł
biological source
bovine (calf) intestine
Quality Segment
form
ammonium sulfate suspension
specific activity
250-1000 units/mL packed gel
technique(s)
protein detection: suitable
matrix
beaded agarose
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Physical form
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ammonium sulfate suspension | description - |
| specific activity 250-1000 units/mL packed gel | specific activity ≥1500 U/mg |
| biological source bovine (calf) intestine | biological source bovine (calf) intestine |
| form ammonium sulfate suspension | form liquid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| matrix beaded agarose | matrix - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
1. What is the recommended speed for spinning down the phosphatase, alkaline-agarose when using this product?