Przejdź do
P101
2-Phenylaminoadenosine
>97%, solid
Synonim(y):
CV-1808
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
269,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
738,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H18N6O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
358.35
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
>97%
Form:
solid
269,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
>97%
form
solid
color
white
solubility
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 3.6 mg/mL, H2O: insoluble, absolute ethanol: slightly soluble, ethanol: water (1:1): soluble, methanol: soluble (hot)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1nc(Nc2ccccc2)nc3n(cnc13)[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]4O
InChI
1S/C16H18N6O4/c17-13-10-14(21-16(20-13)19-8-4-2-1-3-5-8)22(7-18-10)15-12(25)11(24)9(6-23)26-15/h1-5,7,9,11-12,15,23-25H,6H2,(H3,17,19,20,21)/t9-,11-,12-,15-/m1/s1
InChI key
SCNILGOVBBRMBK-SDBHATRESA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Selective A2 adenosine receptor agonist; potent coronary vasodilator; weak inhibitor of adenosine uptake by rat cerebral cortical synaptosomes.
Preparation Note
Solutions should be freshly prepared.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
535087
description
>97%, solid
description
96%
form
solid
form
-
assay
>97%
assay
96%
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
solubility
ethanol: water (1:1): soluble, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 3.6 mg/mL, methanol: soluble (hot), absolute ethanol: slightly soluble, H2O: insoluble
solubility
-
color
white
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)