Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H21N5O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
371.39
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Form:
solid
Solubility:
0.1 M NaOH: soluble, H2O: very slightly soluble, ethanol: moderately soluble
form
solid
solubility
0.1 M NaOH: soluble, H2O: very slightly soluble, ethanol: moderately soluble
SMILES string
OCC1OC(C(O)C1O)n2cnc3c(NCCc4ccccc4)ncnc23
InChI
1S/C18H21N5O4/c24-8-12-14(25)15(26)18(27-12)23-10-22-13-16(20-9-21-17(13)23)19-7-6-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,9-10,12,14-15,18,24-26H,6-8H2,(H,19,20,21)
InChI key
LGZYEDZSPHLISU-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ADORA1(134)
Biochem/physiol Actions
Selective A1 adenosine receptor agonist.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?