Przejdź do
P119
(±)-Pindobind
solid
Synonim(y):
N8-Bromoacetyl-N1-3′-(4-indolyloxy)-2′-hydroxy-propyl-(Z)-1,8-diamino-p-menthane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H34BrN3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
480.44
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
color
white
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble, methanol: soluble
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Analog of pindolol that contains a bromo-acetyl group capable of alkylating β-adrenergic receptors; easily radioiodinated.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)