Przejdź do
P1190
Potassium acetate
Molecular Biology, ≥99.0%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
411,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1210,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1970,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3COOK
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.14
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-822-2
Beilstein/REAXYS Number:
3595449
MDL number:
411,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
Molecular Biology
Quality Segment
assay
≥99.0%
form
powder
pH
7.0-9 (25 °C, 98.2 g/L)
solubility
H2O: 100 mg/mL
density
1.57 g/cm3 at 25 °C (lit.)
cation traces
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
application(s)
agriculture
diagnostic assay manufacturing
foreign activity
DNase (Exonuclease), NICKase (Endonuclease), RNase, protease, none detected
storage temp.
room temp
SMILES string
[K+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.K/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Potassium Acetate in Concrete Pavement Research: Research on the freeze-thaw resistance of concrete pavements incorporated potassium acetate, emphasizing its utility in enhancing durability in seasonally frozen regions, critical for infrastructure development (Zhao et al., 2024).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P1222236497255785
description
Molecular Biology, ≥99.0%
description
meets USP testing specifications
description
ACS reagent, ≥99.0%
description
99.98% trace metals basis
assay
≥99.0%
assay
99.0-100.5%
assay
≥99.0%
assay
99.98% trace metals basis
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
ACS reagent
grade
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
crystalline
form
powder or crystals
form
powder or chunks
application(s)
agriculture
diagnostic assay manufacturing
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium acetate
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?