Przejdź do
P1319
Thyrotropin releasing hormone
≥98% (HPLC), powder
Synonim(y):
L-Pyroglutamyl-L-histidyl-L-prolinamide, TRF, TRH, Thyroliberin, pGlu-His-Pro amide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
654,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2740,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7840,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H22N6O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
362.38
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
246-143-4
Beilstein/REAXYS Number:
770238
MDL number:
654,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
mol wt
362.38
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place)
technique(s)
activity assay: suitable
impurities
22.6-23.8% Nitrogen, 51.9-54.1% carbon
solubility
water: 25 mg/mL, cloudy, colorless to faintly yellow
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)[C@H](Cc2c[nH]cn2)NC(=O)[C@@H]3CCC(=O)N3
InChI
1S/C16H22N6O4/c17-14(24)12-2-1-5-22(12)16(26)11(6-9-7-18-8-19-9)21-15(25)10-3-4-13(23)20-10/h7-8,10-12H,1-6H2,(H2,17,24)(H,18,19)(H,20,23)(H,21,25)/t10-,11-,12-/m0/s1
InChI key
XNSAINXGIQZQOO-SRVKXCTJSA-N
Gene Information
human ... TRH(7200), TRHR(7201)
mouse ... Trhr(22045)
General description
Research area: Cell Signaling
Thyrotropin releasing hormone (TRH) is a tripeptide hypothalamic regulatory hormone, encoded by the gene mapped to human chromosome 3q13.3-q21. TRH is expressed in a variety of organs including central nervous system (CNS) and gastrointestinal tract, prostate, pancreas, thyroid, heart.
Application
Thyrotropin-releasing hormone has been used as a media supplement to study its effects on stimulating the secretion of prolactin (PRL) from somatolactotroph GH3 cells by enzyme immunometric assay. It has also been used to study its effects on the regulation of energy homeostasis in the central nervous system (CNS) in response to essential amino-acid deprivation.
Biochem/physiol Actions
Thyrotropin releasing hormone (TRH) stimulates production and secretion of thyrotropin (TSH) and prolactin from the anterior pituitary.
It also plays a vital role as a neurotransmitter and neuromodulator. Thyrotropin-releasing hormone modulates human hair follicle functions and plays a vital role in stimulating hair growth.TRH receptor activated by TRH activates various signal transduction pathways, which mediates the formation of two-second messenger molecules, inositol 1,4,5-trisphosphate, and 1,2-diacylglycerol. TRH expressed in pancreatic β cells aids in the positive regulation of insulin secretion.
Stimulates the production of thyrotropin (TSH) and its secretion from the anterior pituitary.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HTS126RTAL8008
description
≥98% (HPLC), powder
description
-
description
≥97% (HPLC)
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
calcium flux assay: suitable
technique(s)
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥97% (HPLC)
biological source
human
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
form
powder
form
-
form
powder
UniProt accession no.
P20396, P34981, P21761
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)