Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 452,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1310,00 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5280,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7840,00 zł |
Informacje o tej pozycji
452,00 zł
Nazwa produktu
Poly-L-lysine hydrobromide, mol wt 150,000-300,000
form
solid
Quality Segment
mol wt
150,000-300,000
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
<10% water (Karl Fischer)
color
white to off-white
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow or pink
functional group
amine, carboxylic acid
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.NCCCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C18H38N6O4/c19-10-4-1-7-13(22)16(25)23-14(8-2-5-11-20)17(26)24-15(18(27)28)9-3-6-12-21/h13-15H,1-12,19-22H2,(H,23,25)(H,24,26)(H,27,28)/t13-,14-,15-/m0/s1
InChI key
WBSCNDJQPKSPII-KKUMJFAQSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Suitable for Cell Culture and Biochemical research
- High-quality compound suitable for multiple research applications
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description mol wt 150,000-300,000 | description mol wt ≥300,000 | description mol wt 70,000-150,000 by viscosity | description mol wt 70,000-150,000, lyophilized powder, γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture |
| form solid | form powder | form solid | form lyophilized powder |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| functional group amine, carboxylic acid | functional group - | functional group - | functional group - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| color white to off-white | color white to off-white | color white to off-white | color - |
| impurities <10% water (Karl Fischer) | impurities - | impurities - | impurities - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly-L-lysine hydrobromide
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?