Merck
P1441
Polyglycolide
Synonim(y):
PGA, Poly(glycolic acid)
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C2H4O3)n
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
density
1.53 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
OCC(O)=O
InChI
1S/C2H4O3/c3-1-2(4)5/h3H,1H2,(H,4,5)
InChI key
AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)