Informacje o tej pozycji
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
JA9, monoclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human, rat
concentration
~1 mg/mL
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, indirect ELISA: 1:15,000 using human or rat tissue, western blot: 1:1,000 using human or rat tissue
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ATP2B4(493)
Immunogen
Physical form
Disclaimer
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Datasheet
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| P1494-100UG | 04061838071811 |