This product has an estimated molecular weight range of 70 - 100 kDa.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 523,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1780,00 zł |
Informacje o tej pozycji
523,00 zł
Quality Segment
form
powder
color
colorless
viscosity
11-14 cP, 4 % in H2O(20 °C)(lit.)
solubility
H2O: soluble (hot)
density
1.080 g/cm3
application(s)
hematology
histology
tissue diagnostics
storage temp.
room temp
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
InChI key
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Poly(vinyl alcohol) is also suitable for:
- in vitro production (IVP) of bovine embryos
- oocyte recovery and in vitro maturation
- as a macromolecular component in basal cultured medium.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Fully hydrolyzed | description average Mw 13,000-23,000, 98% hydrolyzed | description Mw 8,000-10,000, 80% hydrolyzed | description Mw 150,000 (average), 99+% hydrolyzed |
| form powder | form powder or crystals | form crystals | form crystalline powder, crystals |
| application(s) hematology | application(s) - | application(s) advanced drug delivery | application(s) - |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| density 1.080 g/cm3 | density - | density 1.19-1.31 g/cm3 | density - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 200 |
| viscosity 11-14 cP, 4 % in H2O(20 °C)(lit.) | viscosity - | viscosity - | viscosity - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(vinyl alcohol)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is the molecular weight of fully hydrolyzed PVA?